Merck
T5319
Sigma-Aldrich
テタノリシン Clostridium tetani由来
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352200
由来生物
Clostridium tetani E88
分子量
55 kDa
アプリケーション
cell analysis
保管温度
2-8°C
遺伝子情報
Clostridium tetani E88 ... CTC01888(1060232)
詳細
テタノリシンの溶血活性は、2.5%ウサギ赤血球を37°Cで40分間処理して測定。
アプリケーション
Tetanolysin has been used to analyze the formation of lytic pores in red blood cells (RBCs)1. It has also been used to permeabilize infected RBCs2.
生物化学的/生理学的作用
コレステロ-ル結合性毒素で、高分子を細胞内部により多く取り込むため細胞膜を透過性にするときに使用されます。 生じる細孔は20~50 nmの範囲になると報告されています。
調製ノート
Haqueらの方法を一部変更して調製
再構成
滅菌水100 μlで復元すると、濃度は200 mM NaClを含むpH 7.2の40 mMリン酸ナトリウム緩衝液中で1 μg/μlとなります。
アナリシスノート
SDS-PAGEでシングルバンドを確認。
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
T5319-100UG:
T5319-VAR:
T5319-BULK:
T5319-100UG-PW:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Jason W Rosch et al.
The Journal of clinical investigation, 120(2), 627-635 (2010-01-23)
Sickle cell disease (SCD) is characterized by intravascular hemolysis and inflammation coupled to a 400-fold greater incidence of invasive pneumococcal infection resulting in fulminant, lethal pneumococcal sepsis. Mechanistically, invasive infection is facilitated by a proinflammatory state that enhances receptor-mediated endocytosis
Hayley E Bullen et al.
The Journal of biological chemistry, 287(11), 7871-7884 (2012-01-19)
To survive within its host erythrocyte, Plasmodium falciparum must export hundreds of proteins across both its parasite plasma membrane and surrounding parasitophorous vacuole membrane, most of which are likely to use a protein complex known as PTEX (Plasmodium translocon of