由来生物
non-animal source
アッセイ
≥98.5%
フォーム
crystalline powder
メーカー/製品名
Ajinomoto
テクニック
cell culture | mammalian: suitable
不純物
endotoxin, heavy metals, tested
mp
149-152 °C (lit.)
溶解性
H2O: 25 mg/mL
アプリケーション
pharmaceutical (small molecule)
SMILES記法
CC(=O)N[C@@H](Cc1ccc(O)cc1)C(O)=O
InChI
1S/C11H13NO4/c1-7(13)12-10(11(15)16)6-8-2-4-9(14)5-3-8/h2-5,10,14H,6H2,1H3,(H,12,13)(H,15,16)/t10-/m0/s1
InChI Key
CAHKINHBCWCHCF-JTQLQIEISA-N
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
T4446-1KG:
T4446-BULK:
2520228:
T4446-100G:
T4446-10KG:
T4446-25KG:
T4446-VAR:
この製品を見ている人はこちらもチェック