Merck
T2455
Sigma-Aldrich
T3MG
別名:
(±)-threo-3-メチルグルタミン酸, 3MG, threo-3-メチルグルタミン酸
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
5 MG
¥15,260
25 MG
¥61,600
¥15,260
単価¥21,800割引30%
出荷予定日2025年3月31日
サイズを選択してください
表示を変更する
5 MG
¥15,260
25 MG
¥61,600
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C6H11NO4
CAS番号:
分子量:
161.16
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352200
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.77
¥15,260
単価¥21,800割引30%
出荷予定日2025年3月31日
フォーム
powder
品質水準
white to off-white
溶解性
H2O: >1.5 mg/dL
適合性
suitable for TLC (single spot)
保管温度
room temp
SMILES記法
C[C@@H](CC(O)=O)[C@@H](N)C(O)=O
InChI
1S/C6H11NO4/c1-3(2-4(8)9)5(7)6(10)11/h3,5H,2,7H2,1H3,(H,8,9)(H,10,11)/t3-,5+/m0/s1
InChI Key
FHJNAFIJPFGZRI-WVZVXSGGSA-N
生物化学的/生理学的作用
T3MGは、興奮性アミノ酸輸送体GLT-1、EAAT2およびEAAT4の選択的阻害剤です。EAATの機能全般を調べるゴールドスタンダードとして長年利用されてきました。最近になって、電気生理学的試験やグルタミン酸/アスパラギン酸取り込み試験から、EAAT1、EAAT3よりもEAAT2やEAAT4に対して選択的であることが明らかになりました。他にもEAAT2選択的阻害剤はありますが、EAAT4に対する選択性を有する阻害剤としては最初の化合物です。T3MGは輸送体自体の基質ではなく、グルタミン酸イオンチャネルでの活性もありません。
特徴および利点
This compound is featured on the Excitatory Amino Acid Transporters page of the Handbook of Receptor Classification and Signal Transduction. To browse other handbook pages, click here.
調製ノート
T3MG dissolves in water at a concentration that is greater than 1.5 mg/ml.
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
T2455-BULK:
T2455-5MG:
T2455-25MG:
T2455-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Lois Slator et al.
Journal of aerosol medicine and pulmonary drug delivery, 27 Suppl 1, S37-S43 (2014-01-31)
Valved holding chambers (VHCs) are accessory devices for pressurized metered dose inhalers (pMDIs). Use of a VHC may help overcome coordination issues associated with drug delivery via the pMDI alone. Previous work has established that aspects of VHC use, including
Guide to Receptors and Channels (GRAC), 4th Edition.
British journal of pharmacology, 158 Suppl 1, S1-254 (2009-11-04)