Merck
T1906
Sigma-Aldrich
Ultramicro pipette tips
Microcapillary, round tip, maximum volume 200 μL, non-sterile
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41121600
NACRES:
NB.01
物質
colorless
polypropylene
無菌性
non-sterile
特徴
barrier: no
包装
pack of 200 ea (Trays)
メーカー/製品名
Sigma-Aldrich
最大容量
200 μL
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
For loading tube gels and slab gels 0.6 mm or thicker. Mark at 5 μl gives visual confirmation of proper pipet operation. Each tray contains 10 × 20 tips
Low capacity improves accuracy with small sample volumes by reducing dead space.
その他情報
Browse all pipette tips
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)