This product is sourced from rice as stated on the product detail page.
おすすめの製品
由来生物
rice
品質水準
アッセイ
≥75% (GC)
フォーム
liquid
色
colorless to brown
mp
30-31 °C
保管温度
−20°C
SMILES記法
O1[C@@](CCc2c1c(c(c(c2C)O)C)C)(CC\C=C(\CC\C=C(\CCC=C(C)C)/C)/C)C
InChI
1S/C29H44O2/c1-20(2)12-9-13-21(3)14-10-15-22(4)16-11-18-29(8)19-17-26-25(7)27(30)23(5)24(6)28(26)31-29/h12,14,16,30H,9-11,13,15,17-19H2,1-8H3/b21-14+,22-16+/t29-/m1/s1
InChI Key
RZFHLOLGZPDCHJ-XZXLULOTSA-N
詳細
生物化学的/生理学的作用
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
T0452-5MG:
T0452-10MG-PW:
T0452-BULK:
T0452-VAR:
T0452-10MG:
この製品を見ている人はこちらもチェック