Merck
SRP5358
Sigma-Aldrich
TSSK3, GST tagged human
recombinant, expressed in baculovirus infected Sf9 cells, ≥70% (SDS-PAGE), buffered aqueous glycerol solution
別名:
STK22D
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
20 μG
¥58,700
¥58,700
Check Cart for Availability
サイズを選択してください
表示を変更する
20 μG
¥58,700
About This Item
UNSPSCコード:
12352202
NACRES:
NA.32
¥58,700
Check Cart for Availability
リコンビナント
expressed in baculovirus infected Sf9 cells
アッセイ
≥70% (SDS-PAGE)
フォーム
buffered aqueous glycerol solution
分子量
~56 kDa
NCBIアクセッション番号
輸送温度
dry ice
保管温度
−70°C
遺伝子情報
human ... TSSK3(81629)
詳細
TSSK3 is a serine/threonine kinase belonging to the subfamily of testis-specific kinases 3 which expressed exclusively in the testis that is thought to play a main role in either germ cell differentiation or mature sperm function.
物理的形状
50 mM Tris-HCl溶液(pH 7.5、150 mM NaCl、10 mM グルタチオン、0.1 mM EDTA、0.25 mM DTT、0.1 mM PMSF、25% グリセロール)
調製ノート
開封後は少量ずつに分注して-70℃で保管してください。操作を反復したり凍結融解を何度も繰り返したりしないでください。
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
カルタヘナ法
カルタヘナ法
Jan Code
SRP5358-20UG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)