Merck
SRP5144
Sigma-Aldrich
スタスミン、Hisタグ融合 ヒト
recombinant, expressed in E. coli, ≥70% (SDS-PAGE), buffered aqueous glycerol solution
別名:
C1orf215, FLJ32206, LAP18, Lag, MGC138869, MGC138870, OP18, PP17, PP19, PR22, SMN, STMN1
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
UNSPSCコード:
12352202
NACRES:
NA.32
由来生物
human
リコンビナント
expressed in E. coli
アッセイ
≥70% (SDS-PAGE)
形状
buffered aqueous glycerol solution
分子量
~19 kDa
NCBIアクセッション番号
アプリケーション
cell analysis
輸送温度
dry ice
保管温度
−70°C
遺伝子情報
human ... STMN1(3925)
物理的形状
50 mMリン酸ナトリウム(pH 7.0, 300 mM NaCl, 150 mMイミダゾール, 0.1 mM PMSF, 0.25 mM DTT, 25%グリセロール含有)を用いた溶液として調製されています。
調製ノート
開封後はそれぞれの目的に応じて少量ずつ分注し、-70°Cで保存してください。また、取扱いや凍結融解について、繰り返しのご使用は避けてください。
ピクトグラム
Health hazardExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Repr. 1B - Skin Irrit. 2
保管分類コード
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 1
適用法令
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
SRP5144-50UG:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Covalent modification of stathmin by CCNU determined by FTMS analysis of modified proteins and tryptic peptides.
Wu WW
Biochemical and Biophysical Research Communications, 367(1), 7-13 (2008)
STMN1 overexpression correlates with biological behavior in human cutaneous squamous cell carcinoma.
Li X
Pathology Research and Practice, 211(11), 816-823 (2015)
The stathmin phosphoprotein family: intracellular localization and effects on the microtubule network.
Gavet O
Journal of Cell Science, 111(Pt 22), 3333-3346 (1998)
Microtubule depolymerization contributes to spontaneous neurotransmitter release in vitro.
Velasco, et al.
Communications biology, 6, 488-488 (2023)
A Sobel
Trends in biochemical sciences, 16(8), 301-305 (1991-08-01)
Stathmin is a ubiquitous, phylogenetically conserved protein present in the cytoplasm of cells in a variety of unphosphorylated and phosphorylated forms. Its expression and phosphorylation are regulated throughout development and in response to extracellular signals regulating cell proliferation, differentiation and