安全性情報
WH0003925M1
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-STMN1 antibody produced in mouse
clone 3A9, ascites fluid
別名:
抗LAP18抗体, 抗Lag抗体, 抗OP18抗体, 抗PP17抗体
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
200 μL
¥68,850
¥68,850
出荷予定日2025年4月24日
サイズを選択してください
表示を変更する
200 μL
¥68,850
About This Item
UNSPSCコード:
12352203
NACRES:
NA.41
¥68,850
出荷予定日2025年4月24日
由来生物
mouse
品質水準
結合体
unconjugated
抗体製品の状態
ascites fluid
抗体製品タイプ
primary antibodies
クローン
3A9, monoclonal
化学種の反応性
human
テクニック
immunoprecipitation (IP): suitable
indirect ELISA: suitable
western blot: 1:500-1:1000
アイソタイプ
IgMκ
GenBankアクセッション番号
UniProtアクセッション番号
輸送温度
dry ice
保管温度
−20°C
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
human ... STMN1(3925)
詳細
This gene belongs to the stathmin family of genes. It encodes a ubiquitous cytosolic phosphoprotein proposed to function as an intracellular relay integrating regulatory signals of the cellular environment. The encoded protein is involved in the regulation of the microtubule filament system by destabilizing microtubules. It prevents assembly and promotes disassembly of microtubules. Multiple transcript variants encoding different isoforms have been found for this gene. (provided by RefSeq)
免疫原
STMN1 (AAH14353, 40 a.a. ~ 149 a.a) partial recombinant protein with GST tag. MW of the GST tag alone is 26 KDa.
Sequence
PKKKDFSLEEIQKKLEAAEERRKSHEAEVLKQLAEKREHEKEVLQKAIEENNNFSKMAEEKLTHKMEANKENREAQMAAKLERLREKDKHIEEVRKNKESKDPADETEAD
物理的形状
Solution
法的情報
GenBank is a registered trademark of United States Department of Health and Human Services
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
適用法令
Jan Code
WH0003925M1-200UL:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)