安全性情報
SRP4391
Sigma-Aldrich
SDF-1β(CXCL12) マウス由来
recombinant, expressed in E. coli, ≥98% (SDS-PAGE), ≥98% (HPLC)
別名:
Cxcl12, Sdf-1
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352202
NACRES:
NA.32
由来生物
mouse
リコンビナント
expressed in E. coli
アッセイ
≥98% (HPLC)
≥98% (SDS-PAGE)
フォーム
lyophilized
有効性
50-100 ng/mL
分子量
~8.5 kDa
包装
pkg of 10 μg
保管条件
avoid repeated freeze/thaw cycles
不純物
endotoxin, tested
NCBIアクセッション番号
輸送温度
wet ice
保管温度
−20°C
遺伝子情報
mouse ... Cxcl12(20315)
詳細
ストロマ細胞由来因子-1βは、ストロマ由来のCXCケモカインです。CXCR4受容体を介してシグナルを伝達します。リコンビナントマウスSDF-1βは、72アミノ酸残基を含む8.5 kDaのタンパク質です。
物理的形状
凍結乾燥品(ろ過滅菌済み、添加物不含)。タンパク質は、霧状またはフィルム状になってバイヤルの底に確認されない場合があります。
再構成
バイアルは、開封前に遠心してください。凍結融解の繰り返しは避けてください。
Reconstitute in water to a concentration of 0.1-1.0 mg/mL. This solution can then be diluted into other aqueous buffers.
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
PRTR
第一種指定化学物質
Jan Code
SRP4391-10UG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)