安全性情報
SML3422
Sigma-Aldrich
Pritelivir
≥98% (HPLC)
別名:
AIC316, BAY 57-1293, BAY57-1293, N-[5-(Aminosulfonyl)-4-methyl-1,3-thiazol-2-yl]-N-methyl-2-[4-(2-pyridinyl)phenyl]acetamide
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C18H18N4O3S2
CAS番号:
分子量:
402.49
MDL番号:
UNSPSCコード:
51111800
NACRES:
NA.77
現在、価格および在庫状況を閲覧できません。
品質水準
アッセイ
≥98% (HPLC)
フォーム
powder
white to beige
溶解性
DMSO: 2 mg/mL, clear
保管温度
2-8°C
SMILES記法
[S](=O)(=O)(N)c1[s]c(nc1C)N(C)C(=O)Cc2ccc(cc2)c3ncccc3
InChI
1S/C18H18N4O3S2/c1-12-17(27(19,24)25)26-18(21-12)22(2)16(23)11-13-6-8-14(9-7-13)15-5-3-4-10-20-15/h3-10H,11H2,1-2H3,(H2,19,24,25)
InChI Key
IVZKZONQVYTCKC-UHFFFAOYSA-N
生物化学的/生理学的作用
Potent and orally active herpes simplex virus (HSV) helicase-primase inhibitor with antiviral efficacy in cultures and in mice in vivo.
Pritelivir (AIC316; BAY57-1293) is a potent and orally active herpes simplex virus (HSV) helicase-primase inhibitor (IC50 = 30 nM using wt HSV-1F ATPase complex UL5-UL52 & 1 mM ATP) with antiviral efficacy in Vero cultures (replication IC50 = 20 nM against HSV-2G, wt and Acyclovir-resistant HSV-1F; MOI = 0.0025) and in mice in vivo (ED50 = 0.5 mg/kg 3x daily p.o. using HSV-1 Walki or HSV-2 MS), being >28 times more potent than acyclovir and valacyclovir.
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
SML3422-10MG:
SML3422-50MG:
SML3422-VAR:
SML3422-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)