SRP2097
HIF-1 α、 C-末端活性ドメイン (776-826 ヒト
recombinant, expressed in E. coli, ≥85% (SDS-PAGE)
別名:
HIF-1α, HIF1, HIF1-α, MOP1, PASD8, bHLHe78
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
10 μG
¥75,200
¥75,200
Check Cart for Availability
品質そのまま、お求めになりやすい価格になりました。メルクは皆さんの科学発展を支えるパートナーとして製品を提供します。
バルクの問い合わせ
すべての画像(1)
サイズを選択してください
表示を変更する
10 μG
¥75,200
About This Item
UNSPSCコード:
12352200
NACRES:
NA.26
¥75,200
Check Cart for Availability
品質そのまま、お求めになりやすい価格になりました。メルクは皆さんの科学発展を支えるパートナーとして製品を提供します。
バルクの問い合わせ
おすすめの製品
由来生物
human
リコンビナント
expressed in E. coli
アッセイ
≥85% (SDS-PAGE)
フォーム
frozen liquid
分子量
~6.7 kDa
包装
pkg of 10 μg
保管条件
avoid repeated freeze/thaw cycles
濃度
700 μg/mL
色
colorless to clear
NCBIアクセッション番号
UniProtアクセッション番号
輸送温度
dry ice
保管温度
−70°C
遺伝子情報
human ... HIF1A(3091)
詳細
The gene encoding it is localized on human chromosome 14q23.2.[1]
生物化学的/生理学的作用
低酸素誘導因子-1(HIF1)は、低酸素分圧下で培養した哺乳動物細胞に認められる転写因子で、低酸素に対する細胞性および全身性の恒常性維持反応に不可欠な役割を果たしています。αサブユニットとβサブユニットから構成されるヘテロ二量体ですβサブユニットは、アリール炭化水素受容体核内輸送体であることが確認されています。この遺伝子は、HIF-1のαサブユニットをコードしています。HIF-1αは、アミノ酸531と826の間に存在している、2つのトランス活性化ドメインを含んでいます。この遺伝子の天然のアンチセンス転写産物(aHIF)の過剰発現は、非乳頭状腎細胞癌と関係していることが明らかになっています。異なるアイソフォームをコードする、2つの代替的な転写産物が特定されています。腫瘍生物学におけるHIF-1の役割を研究し、有効性の高いがん治療法を開発するためには、HIF-1経路を特異的に阻害することが重要です。HIF-1αは低酸素応答の主要制御因子であり、その血管新生促進活性としては血管内皮増殖因子(VEGF)の調節などが含まれます。HIF-1αタンパク質の発現は非侵襲性乳癌で多く認められます。最近のデータから、HIF-1αのノックダウンによりMCF-7細胞の腫瘍形成能が低下することが示されています。このことは、HIF-1抑制と従来の化学療法を併用することで、がん治療が改善する可能性を示唆しています。
During hypoxia, the two subunits of this factor undergo post-translational modifications which in turn promote transactivation.[2]
Hypoxia-inducible factor-1 (HIF1) is a transcription factor found in mammalian cells cultured under reduced oxygen tension that plays an essential role in cellular and systemic homeostatic responses to hypoxia.
物理的形状
無色透明な凍結溶液です。
調製ノート
マニュアルのデフロストフリーザーを使用し、凍結融解サイクルを繰り返さないでください。サンプルは氷上において作業してください。
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Jan Code
SRP2097-10UG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
Vascular endothelial growth factor (VEGF) regulation by hypoxia inducible factor-1 alpha (HIF1A) starts and peaks during endometrial breakdown, not repair, in a mouse menstrual-like model
Xihua Chen
Human Reproduction, 30(9), 2160-2170 (2015)
Multiple Gastrointestinal Stromal and Other Tumors Caused by Platelet-Derived Growth Factor Receptor a Gene Mutations: A Case Associated with a Germline V561D Defect
Barbara Pasini
The Journal of Clinical Endocrinology and Metabolism, 92(9) (2007)
Regulation of Hypoxia-Inducible Factor 1a Expression and Function by the Mammalian Target of Rapamycin
Christine C. Hudson
Molecular and Cellular Biology, 22(20), 7004-7014 (2002)
Knockdown of hypoxia-inducible factor-1alpha in breast carcinoma MCF-7 cells results in reduced tumor growth and increased sensitivity to methotrexate.
Li J
Biochemical and Biophysical Research Communications, 342(4), 1341-1351 (2006)
Hypoxia-Inducible Factor (HIF)-1 Regulatory Pathway and its Potential for Therapeutic Intervention in Malignancy and Ischemia
Jennifer E. Ziello
The Yale Journal of Biology and Medicine, 80(2), 51-60 (2007)