General description
α Transcript variant 1、アミノ酸1~2383(末端)を含むC末端ヒスチジンタグ付き270 kDaタンパク質。
剤形: Tris-HCl(pH 8)、NaCl、グリセロール溶液。
アセチルCoAカルボキシラーゼ1(ACACA)は、ヒト染色体17q12にマッピングされています。[1]本酵素は主に肝臓および脂肪組織で発現しています。ACACAは、ビオチンカルボキシラーゼ(BC)、ビオチンカルボキシルキャリアタンパク質(BCCP)およびカルボキシルトランスフェラーゼ(CT)ドメインならびに他の相互作用ドメインを有しています。(BT)中央ドメイン領域(CD)はBCおよびCTドメインと結合します。[2]ACACAは、エネルギーバランスの重要なレギュレーターです。ACACA触媒作用は、マロニルCoAの合成および遊離脂肪酸酸化の制御の律速段階です。ACACA濃度の上昇は、肥満および腫瘍進行に関与しています。[2]
Application
酵素キネティクスの研究をはじめ、インヒビターのスクリーニングや選択性プロファイリングにもご利用いただけます。
Biochem/physiol Actions
アセチルCoAカルボキシラーゼ(ACC)は、アセチルCoAの不可逆的カルボキシル化を通してマロニルCoA生成を触媒します。 ACCはクエン酸、グルタミン酸、およびジカルボン酸により活性化され、長鎖および短鎖脂肪酸アシルCoAにより負に制御されます。 ACC1は乳がんおよび前立腺がん細胞の生存に不可欠です。
アセチルCoAカルボキシラーゼ(ACC)は脂肪酸代謝を制御します。 この酵素は、アセチルCoAの非可逆的カルボキシル化を介してマロニルCoAの形成を触媒します。 哺乳類で発現されるアセチルCoAカルボキシラーゼの主なアイソフォームは、アセチルCoAカルボキシラーゼ1(ACACA)およびアセチルCoAカルボキシラーゼ2(ACACB)の2つです。 ACACAは広範な組織に分布していますが、脂肪組織など、脂肪酸の合成に必須の組織に濃縮されています。 ACACBは、骨格筋および心臓など、脂肪酸の酸化に必須の組織に濃縮されています。
アセチルCoAカルボキシラーゼは、クエン酸、グルタミン酸、ジカルボン酸によって活性化され、脂肪アシルCoAの長鎖および短鎖によって負に制御されています。 アセチルCoAカルボキシラーゼ1は、乳がん細胞および前立腺がん細胞の生存に不可欠です。 脂肪酸の代謝および酸化における役割ゆえに、ACACAおよびACACBは肥満およびメタボリックシンドロームの治療ターゲットになっています。
アセチルCoAカルボキシラーゼは、クエン酸、グルタミン酸、ジカルボン酸によって活性化され、脂肪アシルCoAの長鎖および短鎖によって負に制御されています。 アセチルCoAカルボキシラーゼ1は、乳がん細胞および前立腺がん細胞の生存に不可欠です。 脂肪酸の代謝および酸化における役割ゆえに、ACACAおよびACACBは肥満およびメタボリックシンドロームの治療ターゲットになっています。
Preparation Note
氷上で解凍してください。最初に解凍した際、チューブを軽く遠心して内容物を完全に回収してください。酵素液は一回の使用量ずつ分注してください。分注した酵素液は希釈せずそのまま-70°Cで保存してください。注:酵素は凍結融解の繰り返しに対して非常に不安定です。
Other Notes
1ユニットは、pH 7.4、30℃で1分間に1ピコモルのATPをADPに変換します。
1 of 1
当該品目 | |||
|---|---|---|---|
| specific activity ≥20 units/μg protein | specific activity - | specific activity - | specific activity - |
| Gene Information human ... ACACA(31) | Gene Information human ... ACACA(31) | Gene Information human ... ACACA(31) | Gene Information human ... ACACA(31) |
| form liquid | form - | form buffered aqueous solution | form buffered aqueous solution |
| recombinant expressed in Sf9 cells | recombinant - | recombinant - | recombinant - |
| shipped in dry ice | shipped in ambient | shipped in wet ice | shipped in wet ice |
| storage temp. −70°C | storage temp. - | storage temp. −20°C | storage temp. −20°C |
保管分類
12 - Non Combustible Liquids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
適用法令
カルタヘナ法
cart