安全性情報
SRP2093
Sigma-Aldrich
SV40 T抗原 from simian virus
recombinant, expressed in insect cells, ≥80% (SDS-PAGE)
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
5 μG
¥78,000
¥78,000
出荷予定日2025年5月27日詳細表示市川市大町368
品質そのまま、お求めになりやすい価格になりました。メルクは皆さんの科学発展を支えるパートナーとして製品を提供します。
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
5 μG
¥78,000
About This Item
UNSPSCコード:
12352202
NACRES:
NA.77
¥78,000
出荷予定日2025年5月27日詳細表示市川市大町368
品質そのまま、お求めになりやすい価格になりました。メルクは皆さんの科学発展を支えるパートナーとして製品を提供します。
バルクの問い合わせ
由来生物
simian virus
リコンビナント
expressed in insect cells
アッセイ
≥80% (SDS-PAGE)
フォーム
frozen liquid
分子量
~83.3 kDa
包装
pkg of 5 μg
保管条件
avoid repeated freeze/thaw cycles
濃度
400 μg/mL
clear colorless
NCBIアクセッション番号
UniProtアクセッション番号
輸送温度
dry ice
保管温度
−70°C
遺伝子情報
simian virus ... SV40gp6(1489531)
生物化学的/生理学的作用
シミアンウイルス40のラージT抗原(TAg)は、DNA複製のイニシエーターとして機能し、細胞の形質転換に関与し、細胞増殖を誘導します。多数の機能ドメインが同定されています。例えば、N末端Jドメイン、核定位シグナル(NLS)、内部ヘリカーゼドメイン、Rb、トポイソメラーゼI相互作用ドメイン、p53、ATP結合ドメインがあげられます。p53-相互作用ドメインは、p300/CBPの結合にも必須です。いくつかのキナーゼによるTAgのリン酸化は、正および負にその機能を調節すると考えられます。
The viral replication of simian virus 40 (SV40) is carried out by a single protein, T-antigen. This feature makes the virus a useful system for understanding the process of replication and to identify the components of replication machinery. It functions as a DNA helicase along with a cellular single-strand DNA binding protein and topoisomerase I or II, leading to extensive origin unwinding and formation of a pre-initiation complex.[1] The T-antigen associates with two tumor suppressor proteins, p53 and the retinoblastoma protein pRb, and inactivates them.[2]
物理的形状
無色透明の凍結した溶液
調製ノート
手動で霜取りを行う冷凍庫を用いて、凍結-融解サイクルが繰り返されるのを防止してください。作業中は、サンプルを氷中に維持してください。
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
カルタヘナ法
カルタヘナ法
Jan Code
SRP2093-5UG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Simian virus 40 large T antigen: the puzzle, the pieces, and the emerging picture.
E Fanning
Journal of virology, 66(3), 1289-1293 (1992-03-01)
H H Chao et al.
Molecular and cellular biology, 20(20), 7624-7633 (2000-09-26)
At least three domains of simian virus 40 large T antigen (TAg) participate in cellular transformation. The LXCXE motif of TAg binds to all members of the retinoblastoma protein (pRB) family of tumor suppressors. The N-terminal 70 residues of TAg
Time-sensitive reversal of hyperplasia in transgenic mice expressing SV40 T antigen.
Ewald D
Science, 273, 1384-1386 (1996)
Interaction of DNA polymerase alpha-primase with cellular replication protein A and SV40 T antigen.
Dornreiter I
The Embo Journal, 11, 769-776 (1992)
Z Q Pan et al.
The Journal of biological chemistry, 271(36), 22111-22116 (1996-09-06)
The replication of simian virus 40 (SV40) DNA in vitro requires a trimeric single-stranded DNA (ssDNA)-binding protein called HSSB or RPA. HSSB supports the unwinding of DNA containing the SV40 origin in the presence of the viral-encoded T antigen and