安全性情報
SRP0727
Sigma-Aldrich
EGFR (D746-750 C797S), Active
recombinant
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
10 μG
¥68,200
¥68,200
出荷予定日2025年4月12日
サイズを選択してください
表示を変更する
10 μG
¥68,200
About This Item
UNSPSCコード:
12352202
NACRES:
NA.77
¥68,200
出荷予定日2025年4月12日
リコンビナント
expressed in baculovirus infected Sf9 cells
アッセイ
70-95% (SDS-PAGE)
フォーム
frozen liquid
比活性
78-110 nmol/min·mg (radiometric)
分子量
~89-100 kDa
濃度
0.1 μg/μL
アクセッション番号
NM_005228
輸送温度
dry ice
保管温度
−70°C
遺伝子情報
human ... EGFR(1956)
アプリケーション
Useful for kinase assay.
生物化学的/生理学的作用
Recombinant human EGFR (d746-750 C797S) (668-end) was expressed by Baculovirus in Sf9 insect cells using an N-terminal GST tag. EGFR is the receptor for members of the EGF family and is a transmembrane glycoprotein that has tyrosine kinase activity. Binding of epidermal growth factor to EGFR induces receptor dimerization and tyrosine autophosphorylation and leads to cell proliferation, differentiation, motility, and cell survival (1). Activation of EGFR triggers mitogenic signaling in gastrointestinal mucosa, and its expression is upregulated in colon cancers and most neoplasms (2). Activation of EGFR triggers activation of the ERK-signaling pathway in normal gastric epithelial and colon cancer cell lines. Inactivation of EGFR with selective inhibitors significantly reduces ERK2 activation, c-fos mRNA expression and cell proliferation.
再構成
Formulated in 50mM Tris-HCl, pH 7.5, 150mM NaCl, 10mM glutathione, 0.1mM EDTA, 0.25 mM DTT, 0.1 mM PMSF, with 25% glycerol.
保管および安定性
Store in aliquots at -70°C. Avoid freeze/thaw cycles.
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Jan Code
SRP0727-10UG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)