安全性情報
SML2533
Sigma-Aldrich
Jedi1
≥98% (HPLC)
別名:
2-Methyl-5-phenyl-3-furancarboxylic acid, 2-Methyl-5-phenyl-3-furoic acid, 2-Methyl-5-phenylfuran-3-carboxylic acid, 5-Phenyl-2-methyl-3-furancarboxylic acid
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
5 MG
¥16,100
25 MG
¥64,400
¥16,100
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
5 MG
¥16,100
25 MG
¥64,400
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C12H10O3
CAS番号:
分子量:
202.21
UNSPSCコード:
12352302
NACRES:
NA.77
¥16,100
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
アッセイ
≥98% (HPLC)
フォーム
powder
white to beige
溶解性
DMSO: 2 mg/mL, clear
保管温度
2-8°C
SMILES記法
[O-]C(=O)c1c([o]c(c1)c2ccccc2)C
InChI
1S/C12H10O3/c1-8-10(12(13)14)7-11(15-8)9-5-3-2-4-6-9/h2-7H,1H3,(H,13,14)/p-1
InChI Key
VLMNACSEESRUAK-UHFFFAOYSA-M
生物化学的/生理学的作用
Jedi1 is an activator of the mechanosensitive Piezo1 channel that binds at a different place from Yoda1. It exhibits long-range allosteric gating, activating Piezo1 through the extracellular side of its peripheral blade-like structure rather than the C-terminal extracellular domain of the pore.
Piezo1 channel activator
保管分類コード
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
SML2533-VAR:
SML2533-5MG:
SML2533-25MG:
SML2533-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)