Merck
すべての画像(14)
資料
安全性情報
ZMS3420
Sigma-Aldrich
抗Tau-1抗体 クローンPC1C6 ZooMAb®マウス・モノクローナル
enhanced validation
greener alternative
recombinant, expressed in HEK 293 cells
別名:
PHF-タウ, 対らせん細線維タウ, 微小管関連タンパク質タウ, 神経原線維変化タンパク質
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12352203
NACRES:
NA.41
由来生物
mouse (recombinant)
品質水準
リコンビナント
expressed in HEK 293 cells
結合体
unconjugated
抗体製品の状態
purified antibody
抗体製品タイプ
primary antibodies
クローン
PC1C6, recombinant monoclonal
monoclonal
製品種目
ZooMAb® learn more
形状
lyophilized
分子量
calculated mol wt 46.33 kDa
observed mol wt ~52-68 kDa
化学種の反応性
mouse, human, rat
化学種の反応性(ホモロジーによる予測)
bovine
包装
antibody small pack of 25 μL
環境により配慮した代替製品の特徴
Waste Prevention
Designing Safer Chemicals
Design for Energy Efficiency
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
強化検証
recombinant expression
Learn more about Antibody Enhanced Validation
sustainability
Greener Alternative Product
テクニック
immunocytochemistry: suitable
immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): suitable
western blot: suitable
アイソタイプ
IgG2a
UniProtアクセッション番号
環境により配慮した代替製品カテゴリ
輸送温度
ambient
保管温度
2-8°C
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
human ... MAPT(4137)
詳細
ZooMAb抗体は、全く新しい次世代のリコンビナント・モノクローナル抗体です。
すべてのZooMAb抗体はメルク独自のリコンビナント発現システムを用いて製造され、均一に精製し、安定で高い再現性のバッチ一貫性を提供するために細部にわたって管理しています。研究者の皆様にご利用いただけるように、優れたパフォーマンスのクローンを選抜して販売しています。また、すべての抗体において、そのターゲットで最もよく利用されるアプリケーションを含む複数のアプリケーションで、高い特異性と親和性を検証しています。
ZooMAbの詳細についてはこちらをご覧ください。
メルクは、グリーンケミストリーの12原則の1つ以上に則った、より環境に配慮した製品(グリーン代替品)をお客様にお届けできるよう最善の努力をします。この抗体は、保存剤を含まず、動物への危害や犠牲を伴わずに生産され、必要に応じて周囲環境で発送および保存できる卓越した安定性を有するため、「廃棄物抑制」、「安全性の高い化学物質のデザイン」および「エネルギー効率のためのデザイン」に合致しています。 詳細はこちらをクリックしてください。
特異性
クローンPC1C6は、微小管関連タンパク質タウ(Tau)を特異的に検出するZooMAbマウス・リコンビナント・モノクローナル抗体です。
免疫原
精製された変性ウシ微小管関連タンパク質
アプリケーション
ウェスタンブロッティング:希釈倍率1:1,000で使用、マウス脳組織抽出物中のTau-1を検出できます。
免疫組織染色(パラフィン):希釈倍率1:100で使用、マウスおよびラットの脳組織切片中のTau-1を検出できます。
免疫細胞染色:希釈倍率1:100で使用、ラットE18皮質細胞中のTau-1を検出できます。
注記:最適な希釈濃度や実験条件は、サンプルごとに異なる可能性がありますので、予備実験を経てご自身で決定してください。
抗Tau-1クローンPC1C6 ZooMAb(カタログ番号:ZMS3420)は、Tau-1を特異的に検出するリコンビナント・マウス・モノクローナル抗体であり、免疫細胞染色、免疫組織染色(パラフィン)、ウェスタンブロッティングでテストされています。
ターゲットの説明
微小管関連タンパク質タウ(UniProt:P29172、神経原線維変化タンパク質、対らせん状細線維タウ、PHFタウ)は、ウシのMAPT(TAU)遺伝子(Gene ID: 281296)によってコードされています。微小管関連タンパク質タウは神経細胞に発現しています。主に軸索、細胞質、細胞膜成分と関連して局在しています。ウシのタウには、選択的スプライシングにより20種類のアイソフォームが存在します。タウタンパク質は、微小管の組み立てと安定化を促進し、神経細胞の極性の確立と維持にも関与していると考えられています。C末端は軸索の微小管と結合し、N末端は神経の細胞膜成分と結合し、両者のリンカータンパク質として機能しています。短いアイソフォームは細胞骨格に可塑性をもたらすことが報告されていますが、長いアイソフォームは主として細胞骨格の安定化に寄与している可能性があります。アルツハイマー病(AD)では、脳内の神経細胞骨格が徐々に破壊され、主に高リン酸化されたタウから構成される対らせん細線維(PHF)と直線状細線維の複合体に置き換わっていきます。ADの脳では、タウは神経細胞の細胞体樹状突起と軸索の両方に蓄積し、さらに神経原線維変化(NFT)として細胞体にも蓄積します。タウのオリゴマーを培養神経細胞に細胞外から投与すると、神経毒性を示すことが報告されており、生体内では神経変性、シナプスやミトコンドリアの機能障害を誘発すると考えられます。PHF中のタウのC末端の大部分はトリプシンで切断されますが、TauC4領域はトリプシンの作用に対して強い耐性があることが報告されています。メルクの独自技術で生成したこのZooMAbリコンビナント・モノクローナル抗体は、従来のモノクローナル抗体よりも大幅に増強された特異性、親和性、再現性、および安定性をもたらします。(参考:Taniguchi Watanabe, S., et al. (2016). Acta Neuropathol. 131(2); 267-280; Ando K., et al. (2010). Biochem. Soc. Trans. 38(4); 1001-1005)
物理的形状
5%トレハロースを含むPBSで凍結乾燥された精製リコンビナント・マウス・モノクローナルIgG抗体で、通常の外観は粗いまたは半透明の樹脂。殺生物剤や、アジ化ナトリウムや動物由来の防腐剤は含まれていません。大きい容量の包装は25μLの基本サイズを複数本にしてお送りします。
再構成
25μLで溶解後、0.3mg/mL。アプリケーションおよびサンプルタイプごとの推奨する開始希釈倍率および/または力価に関するガイダンスを参照してください。
保管および安定性
凍結乾燥製品は2~8℃で保存することを推奨します。溶解する前に、バイアルを短時間微量遠心して、バイアルの底に材料を沈降させてください。25μLのろ過された実験室グレードの水またはPBSを加えて溶解します。溶解した抗体は、2~8℃で、または長期保存のために-20℃で保存できます。 凍結融解を繰り返さないでください。
法的情報
ZooMAb is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
免責事項
メルクのカタログまたは製品に添付されたメルクのその他の文書に記載されていない場合、メルクの製品は研究用途のみを目的としているため、他のいかなる目的にも使用することはできません。このような目的としては、未承認の商業用途、in vitroの診断用途、ex vivoあるいはin vivoの治療用途、またはヒトあるいは動物へのあらゆる種類の消費あるいは適用などがありますが、これらに限定されません。
Not finding the right product?  
Try our 製品選択ツール.
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Jan Code
ZMS3420-25UL:
ZMS3420-4X25UL:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
関連コンテンツ
ZooMAb®のリコンビナント・モノクローナル抗体技術と、この技術をイムノアッセイに用いることで特異性と一貫性が向上する仕組みについて詳しく説明します。