安全性情報
SRP0565
Sigma-Aldrich
ICOS (CD278), FC Fusion
recombinant, expressed in HEK 293 cells
別名:
AILIM, CD278, CVID1, Inducible T-cell costimulator and CD antigen 278, activation-inducible lymphocyte immunomediatory molecule
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
100 μG
¥72,700
¥72,700
Check Cart for Availability
品質そのまま、お求めになりやすい価格になりました。メルクは皆さんの科学発展を支えるパートナーとして製品を提供します。
サイズを選択してください
表示を変更する
100 μG
¥72,700
About This Item
UNSPSCコード:
12352202
NACRES:
NA.26
¥72,700
Check Cart for Availability
品質そのまま、お求めになりやすい価格になりました。メルクは皆さんの科学発展を支えるパートナーとして製品を提供します。
リコンビナント
expressed in HEK 293 cells
フォーム
frozen liquid
分子量
40.2 kDa
UniProtアクセッション番号
輸送温度
dry ice
保管温度
−70°C
遺伝子情報
human ... ICOS(29851)
詳細
Human ICOS, Fc fusion protein, also known as inducible T-cell costimulator and CD antigen 278, activation-inducible lymphocyte immunomediatory molecule, AILIM, CD278, and CVID1. GenBank Accession No. NM_012092, a.a. 21-140 expressed in a HEK293 cell expression system. MW = 40.2 kDa. This protein runs at a higher MW by SDS-PAGE due to glycosylation.
物理的形状
Aqueous solution
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
注意書き
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Jan Code
SRP0565-100UG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)