¥114,000
おすすめの製品
由来生物
human
リコンビナント
expressed in FreeStyle™ 293-F cells
アッセイ
≥86% (SDS-PAGE)
フォーム
aqueous solution
分子量
85 kDa
包装
pkg of 10 μg
保管条件
avoid repeated freeze/thaw cycles
濃度
0.23 mg/mL
NCBIアクセッション番号
UniProtアクセッション番号
輸送温度
dry ice
保管温度
−70°C
遺伝子情報
human ... LOXL2(4017)
詳細
生物化学的/生理学的作用
物理的形状
法的情報
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Repr. 1B - Skin Irrit. 2
保管分類コード
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 1
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
SRP0375-10UG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)