Merck
SRP0207
Sigma-Aldrich
PEST Active human
recombinant, expressed in E. coli, ≥90% (SDS-PAGE)
別名:
Lver regeneration-related protein LRRG084, PEST proteolytic signal containing nuclear protein
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12352200
NACRES:
NA.32
由来生物
human
リコンビナント
expressed in E. coli
アッセイ
≥90% (SDS-PAGE)
形状
aqueous solution
分子量
61.4 kDa
包装
pkg of 20 μg
濃度
>0.02 mg/mL
NCBIアクセッション番号
UniProtアクセッション番号
輸送温度
dry ice
保管温度
−70°C
遺伝子情報
human ... PCNP(57092)
詳細
Protein tyrosine phosphatase, Catalytic domain, (amino acids 2-300) (Gene bank accession number NM_002835) with N-terminal GST tag, MW = 61.4 kDa, expressed in an E. coli expression system.
アプリケーション
Useful for the study of enzyme kinetics, regulation, to dephosphorylate target substrates and for screening inhibitors.
単位の定義
1ユニットは、pH 7.4、30°Cで1分あたり1 nmolのp-ニトロフェニルリン酸を加水分解する量と定義されています。
物理的形状
Formulated in 25 mM Tris-HCl, pH 8.0, 75 mM NaCl, 0.05% Tween-20, 50% glycerol, 2 mM EDTA, 1 mM DTT, and 10 mM glutathione.
調製ノート
氷上で解凍してください。最初に解凍した際、チューブを軽く遠心して内容物を完全に回収してください。酵素液は一回の使用量ずつ分注してください。分注した酵素液は希釈せずそのまま-70°Cで保存してください。注:酵素は凍結融解の繰り返しに対して非常に不安定です。