スキップする
D8899
デオキシリボ核酸, 一本鎖 from calf thymus
lyophilized powder
別名:
一本鎖DNA
ログインで組織・契約価格をご覧ください。
サイズを選択してください
表示を変更する
あなたへ/カタログ番号在庫状況単価
1 mg
カートの在庫状況を確認する
¥8,370
5 mg
カートの在庫状況を確認する
¥27,800
この商品について
CAS番号:
UNSPSC Code:
41106310
eCl@ss:
32160414
EC Number:
293-507-3
NACRES:
NA.52
MDL number:
Biological source:
bovine (calf) thymus
Form:
lyophilized powder
Storage temp.:
−20°C
¥8,370
カートの在庫状況を確認する
高品質はそのまま、さらにお手頃な価格になりました
テクニカルサービス
お困りのことがあれば、経験豊富なテクニカルサービスチームがお客様をサポートします。
お手伝いします
biological source
bovine (calf) thymus
Quality Segment
grade
Molecular Biology
form
lyophilized powder
mol wt
~50 kb
composition
ssDNA, ≥65%
storage temp.
−20°C
General description
オスおよびメスの仔ウシの胸腺から単離した高品質単鎖鋳型DNA。
Application
仔ウシ胸腺DNAは、DNAポリメラーゼアッセイの基質、非常に長い断片の増幅用、および沈殿用のキャリアDNAとして非常に有用です。蛍光アッセイ[1]およびDNA結合アッセイにおけるDNA定量用スタンダードとして使用されました。[2]
仔ウシ胸腺DNAは長鎖フラグメント増幅におけるDNAポリメラ-ゼアッセイの基質として、また沈殿のキャリア-DNAとして非常に有用です。
Features and Benefits
• 活性化済み
・37°Cで16時間インキュベーション後、ヌクレアーゼ活性非検出
・高品質のテンプレートDNA
Preparation Note
1 mgのDNAは約25 A260 unitsです。
このDNAは、分子生物学グレードの水で最終濃度1mg/mlになるようにおだやかに揺動しながらオーバーナイトで溶かします。
仔ウシ胸腺DNAからAlberts and Herrickの変法により調製。
類似品目との比較
比較内容をすべて表示
相違点を表示
1 of 1
当該品目
D4522D4764D8273
biological source
bovine (calf) thymus
biological source
bovine pancreas
biological source
bovine (calf) thymus
biological source
bovine (calf) thymus
grade
Molecular Biology
grade
Molecular Biology
grade
Molecular Biology
grade
-
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
form
lyophilized powder
form
lyophilized powder
form
lyophilized powder
form
lyophilized powder
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
−20°C
mol wt
~50 kb
mol wt
-
mol wt
>20 kb
mol wt
-
保管分類
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
質問
  1. Does the product reanneal after storage and cooling at room temperature? Should we boil the ssDNA prior to use? How many base pairs are included in this ssDNA?
    1 回答
    1. Unfortunately, information regarding the reanneal after storing and cooling at room temperature has not been determined.
      Product D8899 is listed as having a length of approximately 50 kb. For single stranded DNA, the molecular weight of one kb is approximately equal to 3.3 × 105 daltons, so 50 kb has a weight of approximately 16.5 × 106 daltons.