SRE0019
アピラーゼ ジャガイモ由来
Suitable for manufacturing of diagnostic kits and reagents, ATPase ≥200 units/mg protein
別名:
アデノシン 5′-ジホスファターゼ, アデノシン 5′-トリホスファターゼ
サイズを選択してください
¥24,500
サイズを選択してください
About This Item
¥24,500
おすすめの製品
アプリケーション
反応: ATP → ADP+Pi → AMP+2Pi。
生物化学的/生理学的作用
単位の定義
物理的形状
調製ノート
その他情報
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Resp. Sens. 1
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Jan Code
SRE0019-BULK:
SRE0019-BULK-N:
SRE0019-2KU-PW:
SRE0019-200UN:
SRE0019-500UN:
SRE0019-1KU:
SRE0019-2KU:
SRE0019-500UN-PW:
SRE0019PROC:
SRE0019-100UN-PW:
SRE0019-PH:
SRE0019-VAR:
SRE0019-200UN-PW:
SRE0019-1KU-PW:
SRE0019-100UN:
アクティブなフィルタ