スキップする
A7646
アピラーゼ ジャガイモ由来
ATPase ≥60 units/mg protein, lyophilized powder (partially purified)
別名:
アデノシン 5′-ジホスファターゼ, アデノシン 5′-トリホスファターゼ
ログインで組織・契約価格をご覧ください。
サイズを選択してください
表示を変更する
あなたへ/カタログ番号在庫状況単価
100 units
在庫from市川市大町368
¥13,700
200 units
カートの在庫状況を確認する
¥26,300
500 units
カートの在庫状況を確認する
¥41,600
1000 units
カートの在庫状況を確認する
¥67,900
2000 units
カートの在庫状況を確認する
¥116,000
5000 units
カートの在庫状況を確認する
¥235,000
この商品について
CAS番号:
UNSPSC Code:
12352204
NACRES:
NA.54
EC Number:
232-569-8
MDL number:
EC Number:
Biological source:
potato
¥13,700
在庫詳細
高品質はそのまま、さらにお手頃な価格になりました
テクニカルサービス
お困りのことがあれば、経験豊富なテクニカルサービスチームがお客様をサポートします。
お手伝いします
biological source
potato
Quality Segment
type
Grade III
form
lyophilized powder (partially purified)
ATPase activity
≥60 units/mg protein
mol wt
~49 kDa by gel filtration
composition
Protein, 30-60%
solubility
H2O: soluble 10 mg/mL, slightly hazy
application(s)
diagnostic assay manufacturing
foreign activity
Acid Phosphatase ≤5% of base activity
storage temp.
−20°C
Application
少なくとも2種類のアイソザイムの存在が異なる種類のバレイショ(S. tuberosum)で確認されています。2種類のうち一方は高いATPase/ADPase比(約10)を、もう一方は低いATPase/ADPase比(約1)を示します。
反応: ATP → ADP+Pi → AMP+2Pi
アピラーゼは、ヌクレオシド三リン酸および二リン酸を加水分解します。有機二リン酸および三リン酸の加水分解における至適pHは6であり、無機リン酸が基質の場合の至適pHは5.1です。 シグマのアピラーゼは、血小板凝集抑制の研究に使用されています [1]。この酵素は、腸固有層 Th17細胞の分化にATPが関与している可能性を評価する目的で使用されています。[2]
Biochem/physiol Actions
アピラーゼは、すべての真核生物と一部の原核生物に見られます。ジャガイモのアピラーゼは、成長と分化の調節に重要な役割を果たします。アピラーゼは、神経刺激時の神経伝達物質としてのATPのシナプスにおける不活性化と、血栓症を防ぐためのADP誘導血小板凝集の阻害に関与しています [3]。活性には二価金属イオンが必要であり、5 mMのカルシウムイオン存在下で最大活性が観察されます。この蛋白の分子量は約45 kDaであることが分かっています。
Packaging
ATPase unitに基づいて販売されています。
Analysis Note
5%以下の酸ホスファタ-ゼを含有します。
Other Notes
1ユニットは、pH 6.5、30°C、1分間に、1.0 μmolの無機リン酸をATPまたはADPから遊離させる酵素量です。
ATPase/ADPase比の高いアピラ-ゼと低いアピラ-ゼとの混合物です。
類似品目との比較
比較内容をすべて表示
相違点を表示
1 of 1
当該品目
A6535SRE0019A6410
biological source
potato
biological source
-
biological source
-
biological source
-
application(s)
diagnostic assay manufacturing
application(s)
diagnostic assay manufacturing
application(s)
diagnostic assay manufacturing
application(s)
-
form
lyophilized powder (partially purified)
form
lyophilized powder
form
lyophilized powder
form
lyophilized powder
solubility
H2O: soluble 10 mg/mL, slightly hazy
solubility
H2O: soluble 1.0 mg/mL
solubility
H2O: soluble 1.0 mg/mL
solubility
H2O: soluble 1.0 mg/mL
mol wt
~49 kDa by gel filtration
mol wt
-
mol wt
-
mol wt
~49 kDa by gel filtration
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
Still not finding the right product?
pictograms
Health hazard
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Resp. Sens. 1
保管分類
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)