Merck
P5515
Sigma-Aldrich
プロスタグランジンE1
≥98% (HPLC), powder, vasodilator 
別名:
(11α,13E,15S)-11,15-ジヒドロキシ-9-オキソプロスタ-13-エン酸, PGE1, アルプロスタジル
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
1 MG
¥32,800
5 MG
¥92,700
10 MG
¥118,000
¥32,800
出荷可能日2025年4月09日詳細
品質そのまま、お求めになりやすい価格になりました。メルクは皆さんの科学発展を支えるパートナーとして製品を提供します。
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
1 MG
¥32,800
5 MG
¥92,700
10 MG
¥118,000
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C20H34O5
CAS番号:
分子量:
354.48
Beilstein:
5294062
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352211
eCl@ss:
42020658
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.77
¥32,800
出荷可能日2025年4月09日詳細
品質そのまま、お求めになりやすい価格になりました。メルクは皆さんの科学発展を支えるパートナーとして製品を提供します。
バルクの問い合わせ
製品名
プロスタグランジンE1, ≥98% (HPLC), synthetic
由来生物
synthetic
アッセイ
≥98% (HPLC)
フォーム
(powder to crystals)
溶解性
ethanol: 5 mg/mL
保管温度
−20°C
SMILES記法
O=C1[C@H](CCCCCCC(O)=O)[C@@H](/C=C/[C@H](CCCCC)O)[C@H](O)C1
InChI
1S/C20H34O5/c1-2-3-6-9-15(21)12-13-17-16(18(22)14-19(17)23)10-7-4-5-8-11-20(24)25/h12-13,15-17,19,21,23H,2-11,14H2,1H3,(H,24,25)/b13-12+/t15-,16+,17+,19+/m0/s1
InChI Key
GMVPRGQOIOIIMI-DWKJAMRDSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
プロスタグランジンE1は、以下の用途で使用されています:
  • オートファジーに対する影響を分析するための血小板阻害剤として[1]
  • 血小板接着アッセイ[2]
  • 正常および成長遅延マウスの甲状腺における in vitroでのcAMP産生に対する影響の検討。[3]
生物化学的/生理学的作用
プロスタグランジンE1(PGE1)は、ジホモ-γ-リノレン酸(DGLA)からプロスタグランジンシンターゼという酵素の作用により合成されるホルモンです。[4]PGE1は血管拡張因子であり、アデニル酸シクラーゼを活性化します。主にヒトの精液に存在し、血小板凝集を強力に阻害します。PGE1の投与は、四肢虚血および末梢血管疾患の治療に有効です。[5]肺では不安定でPGA1に加水分解されます。PGE1のナノ粒子カプセル化は、血管障害部位への送達に重要です。[6]PGE1は、網膜中心動脈閉塞症(CRAO)において網膜の動脈および静脈に対する血管拡張作用を誘導します。[7]PGE1およびその合成類似体ミソプロストールは、E-プロスタノイド受容体 4(EP4)と相互作用し、慢性骨髄性白血病(CML)において保護を誘導します。 [8]
ピクトグラム
Skull and crossbones
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
注意書き
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Oral
保管分類コード
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 1
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
適用法令
Jan Code
P5515-1MG-PW:
P5515-VAR:
P5515-5MG:
P5515-1MG:
2016187:
P5515-BULK:
P5515-10MG:
P5515-10MG-IR:
P5515-1MG-IR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
The crystal and molecular structure of prostaglandin E1
Spek, AL
Acta Crystallographica Section B, Structural Science, 33(3), 816-824 (1977)
Responses of the thyroid gland to TSH and other thyroid stimulators in the growth-retarded (grt) mouse
Kobayashi K, et al.
Zoological Science, 18(7), 955-962 (2001)
Dissection of autophagy in human platelets
Feng W, et al.
Autophagy, 10(4), 642-651 (2014)
Prostaglandin E1 and its analog misoprostol inhibit human CML stem cell self-renewal via EP4 receptor activation and repression of AP-1
Li F, et al.
Cell Stem Cell, 21(3), 359-373 (2017)
Synthesis of prostaglandin E 1 phosphate derivatives and their encapsulation in biodegradable nanoparticles
Takeda M, et al.
Pharmaceutical Research, 26(7), 1792-1800 (2009)
資料
Discover Bioactive Small Molecules for Lipid Signaling Research
質問
1–2/2 質問  
  1. Is stability in solution information available for the product P5515?
    Is stability in solution information available for the product P5515?
    1 回答
    1. Soluble at 50mg/ml, it can be dissolved in water, but it is recommended to use saline, NaCl, DPBS, Hanks, or culture medium. Please note that a reference in peer- reviewed papers at sial.com isolated glomerular endothelial cells at 0.1% in DMEM. This paper may also be of reference "Differential expression of type IV collagen isoforms in rat glomerular endothelial and mesangial cells (https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0006291X02006939?via%3Dihub)
      役に立ちましたか?
  2. What are the recommended storage temperature conditions for Prostaglandin E1 (P5515) when dissolved in acetone?
    1 回答
    1. The solubility test is designed to ensure the product is free of foreign bodies or other unsoluble substances. Acetone was choosen for the solubility test because appears to have higher solubility in acetone than it does in ethanol. The Quality department will dissolve the product in acetone and discard the solution once the solubility test is complete. So there is no data for what is the preferred storage temperature and length of storage if using acetone as the solvent.