SML3848
Y-320
≥98% (HPLC)
別名:
1-(4-Chlorophenyl)-N-[3-cyano-4-(4-morpholin-4-ylpiperidin-1-yl)phenyl]-5-methylpyrazole-4-carboxamide, 1-(4-Chlorophenyl)-N-[3-cyano-4-(4-morpholinopiperidin-1-yl)-phenyl]-5-methylpyrazole-4-carboxamide, 1-(4-Chlorophenyl)-N-[3-cyano-4-[4-(4-morpholinyl)-1-piperidinyl]phenyl]-5-methyl-1H-pyrazole-4-carboxamide, Y 320, Y320
アッセイ
≥98% (HPLC)
形状
powder
色
white to beige
溶解性
DMSO: 2 mg/mL, clear (Warmed)
保管温度
-10 to -25°C
SMILES記法
N#CC1=CC(NC(C2=C(C)N(C3=CC=C(C=C3)Cl)N=C2)=O)=CC=C1N4CCC(CC4)N5CCOCC5
生物化学的/生理学的作用
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
毒物及び劇物取締法
劇物
Jan Code
SML3848-VAR:
SML3848-50MG:
SML3848-10MG:
SML3848-BULK:
試験成績書(COA)