Merck
SML3530
Sigma-Aldrich
DMA-135
≥98% (HPLC)
別名:
3-​amino-​N-​(aminoiminomethyl)​-​5-​(dimethylamino)​-​6-​(2-​phenylethynyl)​-2-​pyrazinecarboxamide hydrochloride
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C16H17N7O · xHCl
CAS番号:
分子量:
323.35 (free base basis)
UNSPSCコード:
12352200
NACRES:
NA.77
品質水準
アッセイ
≥98% (HPLC)
フォーム
powder
保管条件
desiccated
white to beige
溶解性
H2O: 2 mg/mL, clear
保管温度
2-8°C
SMILES記法
CN(C1=C(N=C(C(N)=N1)C(NC(N)=N)=O)C#CC2=CC=CC=C2)C.[xHCl]
生物化学的/生理学的作用
DMA-135 is a cell penetrant and potent inhibitor of human enterovirus 71 (EV71) translation and replication that targets the IRES domain of EV71. DMA-135 binds allosterically to EV71 SLII RNA and stabilizes ternary complex consisting of AUF1-SLII-DMA-135. Also, previous data indicate that DMA-135 exhibit comparable affinity to HIV-1-TAR and HIV-2-TAR.
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
SML3530-BULK:
SML3530-25MG:
SML3530-VAR:
SML3530-5MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Amiloride as a new RNA-binding scaffold with activity against HIV-1 TAR
MedChemComm, 8(5), 1022-1036 (2017)
IRES-targeting small molecule inhibits enterovirus 71 replication via allosteric stabilization of a ternary complex
Nature Communications, 11(1), 4775-4775 (2020)