Merck
SML3516
Sigma-Aldrich
EN106
≥98% (HPLC)
別名:
2-Chloro-N-(2-cyanoethyl)-N-(2,3-dihydro-1,4-benzodioxin-6-yl)acetamide
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C13H13ClN2O3
CAS番号:
分子量:
280.71
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352200
NACRES:
NA.77
現在、価格および在庫状況を閲覧できません。
品質水準
アッセイ
≥98% (HPLC)
フォーム
powder
white to beige
溶解性
DMSO: 2 mg/mL, clear
保管温度
2-8°C
SMILES記法
O=C(CCl)N(C1=CC2=C(OCCO2)C=C1)CCC#N
InChI Key
GLDJSVHDOXCYPT-UHFFFAOYSA-N
生物化学的/生理学的作用
Cell-permeable covalent recruiter of CUL2 E3 ligase FEM1B that binds to C186 of FEM1B
EN106 is a cell-permeable covalent recruiter of CUL2 E3 ligase FEM1B that binds to C186 of FEM1B. EN106 disrupts FEM1B interactions with the FNIP1 degron and inhibits CUL2FEM1B-dependent ubiquitylation without detectable off-target effects. A modified EN106 bifunctional analog (PROTAC) recruits FEM1B and induces targeted BRD4 and BCR-ABL/c-ABL degradation.
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
毒物及び劇物取締法
劇物
Jan Code
SML3516-VAR:
SML3516-25MG:
SML3516-BULK:
SML3516-5MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)