安全性情報
SML0785
Sigma-Aldrich
AZ628
≥98% (HPLC)
別名:
3-(1-Cyano-1-methylethyl)-N-[3-[(3,4-dihydro-3-methyl-4-oxo-6-quinazolinyl)amino]-4-methylphenyl]-benzamide, AZ-628
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
5 MG
¥15,000
25 MG
¥56,200
¥15,000
Check Cart for Availability
品質そのまま、お求めになりやすい価格になりました。メルクは皆さんの科学発展を支えるパートナーとして製品を提供します。
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
5 MG
¥15,000
25 MG
¥56,200
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C27H25N5O2
CAS番号:
分子量:
451.52
UNSPSCコード:
12352200
NACRES:
NA.77
¥15,000
Check Cart for Availability
品質そのまま、お求めになりやすい価格になりました。メルクは皆さんの科学発展を支えるパートナーとして製品を提供します。
バルクの問い合わせ
品質水準
アッセイ
≥98% (HPLC)
フォーム
powder
white to beige
溶解性
DMSO: 10 mg/mL, clear
保管温度
−20°C
SMILES記法
[n]1([c](c2c(nc1)ccc(c2)Nc3c(ccc(c3)NC(=O)c4cc(ccc4)C(C)(C)C#N)C)=O)C
InChI
1S/C27H25N5O2/c1-17-8-9-21(31-25(33)18-6-5-7-19(12-18)27(2,3)15-28)14-24(17)30-20-10-11-23-22(13-20)26(34)32(4)16-29-23/h5-14,16,30H,1-4H3,(H,31,33)
InChI Key
ZGBGPEDJXCYQPH-UHFFFAOYSA-N
生物化学的/生理学的作用
AZ628 is a potent Raf kinase inhibitor with IC50 values of 105 nM for wild-type B-raf, 34 nM for Raf-B V600E and 29 nM for wild-type c-Raf-1. AZ628 is a type II inhibitor that binds to the catalytically inactive Asp-Phe-Gly (DFG)-out configuration.
AZ628 is a potent Raf kinase inhibitor.
ピクトグラム
Skull and crossbones
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
毒物及び劇物取締法
劇物
Jan Code
SML0785-BULK:
SML0785-25MG:4548173339986
SML0785-5MG:4548173339993
SML0785-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
François Sipieter et al.
iScience, 24(9), 103074-103074 (2021-09-28)
ERK1/2 involvement in cell death remains unclear, although many studies have demonstrated the importance of ERK1/2 dynamics in determining cellular responses. To untangle how ERK1/2 contributes to two cell death programs, we investigated ERK1/2 signaling dynamics during hFasL-induced apoptosis and
Shannon M White et al.
Developmental cell, 49(3), 425-443 (2019-05-08)
Merlin/NF2 is a bona fide tumor suppressor whose mutations underlie inherited tumor syndrome neurofibromatosis type 2 (NF2), as well as various sporadic cancers including kidney cancer. Multiple Merlin/NF2 effector pathways including the Hippo-YAP/TAZ pathway have been identified. However, the molecular