Merck
SML3473
Sigma-Aldrich
144DG11
≥98% (HPLC)
別名:
1,2-Dihydro-N-(2-methoxyethyl)-6-methyl-N-[(3-methyl-2-thienyl)methyl]-2-oxo-4-pyridinecarboxamide, 2-Hydroxy-N-(2-methoxyethyl)-6-methyl-N-((3-methylthiophen-2-yl)methyl)isonicotinamide
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C16H20N2O3S
CAS番号:
分子量:
320.41
UNSPSCコード:
12352200
NACRES:
NA.77
現在、価格および在庫状況を閲覧できません。
品質水準
アッセイ
≥98% (HPLC)
フォーム
powder or solid
保管条件
desiccated
white to beige
溶解性
DMSO: 2 mg/mL, clear (Warmed)
アプリケーション
research use
保管温度
2-8°C
SMILES記法
OC1=NC(C)=CC(C(N(CCOC)CC2=C(C)C=CS2)=O)=C1
InChI Key
BBEZNLRXWCUHAJ-UHFFFAOYSA-N
生物化学的/生理学的作用
144DG11 is a polyglucosan (PG)-reducing agent that targets the lysosomal membrane protein LAMP1 and increases autophagic flux in adult polyglucosan body disease (APBD) primary fibroblasts (50 μM for 24 hrs), resulting in an enhanced glycophagy, respiratory and glycolytic ATP production. 144DG11 prolongs survival and improves motor parameters of Gbe(ys/ys) mice in vivo (250 mg/150 μL/kg 2x per wk via i.v. for 1 month, then s.c.), a murine APBD model, by reducing PG and glycogen levels in brain, liver, heart, and peripheral nerve with good pharmacokinetic properties and no adverse effects to the animals.
Polyglucosan (PG)-reducing agent that targets the lysosomal membrane protein LAMP1 in cultures and in vivo.
免責事項
For research use only
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
SML3473-VAR:
SML3473-BULK:
SML3473-25MG:
SML3473-5MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)