安全性情報
SML3411
Sigma-Aldrich
LY2828360
≥98% (HPLC)
別名:
8-(2-Chlorophenyl)-2-methyl-6-(4-methyl-1-piperazinyl)-9-(tetrahydro-2H-pyran-4-yl)-9H-purine, LY 2828360
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
5 MG
¥8,030
25 MG
¥32,400
¥8,030
出荷予定日2025年4月08日詳細
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
5 MG
¥8,030
25 MG
¥32,400
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C22H27ClN6O
CAS番号:
分子量:
426.94
MDL番号:
UNSPSCコード:
41121800
NACRES:
NA.77
¥8,030
出荷予定日2025年4月08日詳細
バルクの問い合わせ
品質水準
アッセイ
≥98% (HPLC)
フォーム
powder
white to beige
溶解性
DMSO: 2 mg/mL, clear (Warmed)
保管温度
-10 to -25°C
SMILES記法
Clc1c(cccc1)c2[n](c4nc(nc(c4n2)N5CCN(CC5)C)C)C3CCOCC3
InChI
1S/C22H27ClN6O/c1-15-24-21(28-11-9-27(2)10-12-28)19-22(25-15)29(16-7-13-30-14-8-16)20(26-19)17-5-3-4-6-18(17)23/h3-6,16H,7-14H2,1-2H3
InChI Key
UCMNDPDJRSEZPL-UHFFFAOYSA-N
生物化学的/生理学的作用
LY2828360 is a potent and selective slowly acting G protein-biased CB2 cannabinoid agonist that inhibits cAMP accumulation and activates ERK1/2 signaling while failing to recruit arrestin. LY2828360 suppress chemotherapy-induced neuropathic pain created by paclitaxel without producing tolerance in mice.
Potent and selective slowly acting G protein-biased CB2 cannabinoid agonist
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
SML3411-25MG:
SML3411-BULK:
SML3411-VAR:
SML3411-5MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)