Merck
SML3306
Sigma-Aldrich
BAY-390
≥98% (HPLC)
別名:
(1R,2R)-2-(4-Fluorophenylamino)-1-(trifluoromethyl)cyclohexanol, BAY 390, BAY390
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C13H15F4NO
CAS番号:
分子量:
277.26
UNSPSCコード:
12352200
NACRES:
NA.77
品質水準
アッセイ
≥98% (HPLC)
フォーム
oil
yellow to orange
保管温度
2-8°C
SMILES記法
FC1=CC=C(C=C1)N[C@H]2[C@@](C(F)(F)F)(CCCC2)O
生物化学的/生理学的作用
BAY-390 is an orally active, potent and selective TRPA1 inhibitor (cellular Ca++ influx IC50 in nM by FLIPR = 16/hu, 19/monkey, 63/rat, 68/guinea pig, 73/mu, 81/dog; IC50 = 5.6 µM/hTRPC5, >25 µM/human TRPV1/4, TRPC3/6, KCNK9 (TASK-3), CACNA1H (Cav3.2)) that shows in vivo efficacy in animal models of inflammatory pain (30 or 90 mg/kg mice, p.o.) and neurogenic pain (30 or 90 mg/kg rats, b.i.d. p.o.).
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
SML3306-BULK:
SML3306-5MG:
SML3306-25MG:
SML3306-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)