Merck
SML3058
Sigma-Aldrich
Diquafosol tetrasodium
>95% (HPLC)
別名:
Diuridine 5′-tetraphosphate, sodium salt, INS365, KPY 998, P ,P -Diuridine 5′-tetraphosphate tetrasodium salt, Up4U 4Na, Uridine 5′-(pentahydrogen tetraphosphate), P′′′→5′-ester with uridine, sodium salt (1:4), Diuridine 5′-tetraphosphate, Up4U tetrasodium
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
5 MG
¥14,700
25 MG
¥58,700
¥14,700
出荷予定日2025年5月27日
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
5 MG
¥14,700
25 MG
¥58,700
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C18H22N4Na4O23P4
CAS番号:
分子量:
878.23
UNSPSCコード:
12352200
NACRES:
NA.77
¥14,700
出荷予定日2025年5月27日
バルクの問い合わせ
品質水準
アッセイ
>95% (HPLC)
フォーム
powder
光学活性
[α]/D -12.0 to -8.0°, c = 1.0 in H2O
white to beige
溶解性
H2O: 2 mg/mL, clear
保管温度
−20°C
SMILES記法
[Na].[Na].[Na].[Na].[P](=O)(O[P](=O)(O[P](=O)(OC[C@H]3O[C@H]([C@@H]([C@@H]3O)O)N4C=CC(=O)NC4=O)O)O)(O[P](=O)(OC[C@H]1O[C@H]([C@@H]([C@@H]1O)O)N2C=CC(=O)NC2=O)O)O
InChI
1S/C18H26N4O23P4.4Na/c23-9-1-3-21(17(29)19-9)15-13(27)11(25)7(41-15)5-39-46(31,32)43-48(35,36)45-49(37,38)44-47(33,34)40-6-8-12(26)14(28)16(42-8)22-4-2-10(24)20-18(22)30;;;;/h1-4,7-8,11-16,25-28H,5-6H2,(H,31,32)(H,33,34)(H,35,36)(H,37,38)(H,19,23,29)(H,20
InChI Key
MHPMESDJCUICEY-FNXFGIETSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
生物化学的/生理学的作用
Diquafosol (Up4U, INS365) is a selective purinergic receptor P2Y2 agonist (EC50 = 100 nM/P2Y2, 400 nM/P2Y4, 20 μM/P2Y6, >100 μM/P2Y1 by calcium mobilization using respective 1321N P2Y subtype transfectants). In addition to its in vivo efficacy in anmial dry eye models, diquafosol is also shown to enhance mucociliary clearance in sheep and stimulate vaginal moisture in ovariectomized rabbits.
P2Y2/P2Y4 purinoceptor agonist: EC50 = 0.10 μM at P2Y2, 0.4 μM at P2Y4 (20 μM at P2Y6) in 1321N astrocytoma cells infected with a retrovirus encoding the human P2Y1, P2Y2, P2Y4 and P2Y6
診断上の意義
In clinical development for the treatment of dry eye and chronic lung disease, such as cystic fibrosis
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
SML3058-VAR:
SML3058-25MG:
SML3058-BULK:
SML3058-5MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)