Merck
SML1674
Sigma-Aldrich
UPCDC30245
≥98% (HPLC)
別名:
1-(3-(5-Fluoro-1H-indol-2-yl)phenyl)-N-(2-(4-isopropylpiperazin-1-yl)ethyl)piperidin-4-amine
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
5 MG
¥21,500
25 MG
¥87,200
¥21,500
Check Cart for Availability
品質そのまま、お求めになりやすい価格になりました。メルクは皆さんの科学発展を支えるパートナーとして製品を提供します。
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
5 MG
¥21,500
25 MG
¥87,200
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C28H38FN5
CAS番号:
分子量:
463.63
UNSPSCコード:
12352200
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.77
¥21,500
Check Cart for Availability
品質そのまま、お求めになりやすい価格になりました。メルクは皆さんの科学発展を支えるパートナーとして製品を提供します。
バルクの問い合わせ
品質水準
アッセイ
≥98% (HPLC)
フォーム
powder
white to beige
溶解性
DMSO: 30 mg/mL, clear
保管温度
2-8°C
SMILES記法
FC1=CC=C(NC(C2=CC=CC(N3CCC(NCCN4CCN(C(C)C)CC4)CC3)=C2)=C5)C5=C1
InChI Key
LZHXZCVDLATFAR-UHFFFAOYSA-N
生物化学的/生理学的作用
UPCDC30245 is an allosteric inhibitor of AAA ATPase p97, also called valosine containing protein (VCP). p97 is an integral component of the ubiquitin fusion degradation (UFD) pathway. It plays a role in degradation of misfolded proteins, Golgi membrane reassembly, membrane transport, myofibril assembly, autophagosome maturation, and cell division, and is overexpressed in many tumor types. UPCDC30245 has an IC50 value of 27 nM, and has been shown to bind at the junction between the D1 and D2 domains of p97. UPCDC30245 has been used in cryo-ECM to show how such inhibitor binding prevents the confomational changes necessary for p97 function.
UPCDC30245 is an allosteric inhibitor of AAA ATPase p97.
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
SML1674-25MG:
SML1674-VAR:
SML1674-BULK:
SML1674-5MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)