Merck
SML2611
Sigma-Aldrich
Bobcat339
≥98% (HPLC)
別名:
1-([1,1′-Biphenyl]-3-yl)-4-amino-5-chloropyrimidin-2(1H)-one, 4-Amino-1-[1,1′-biphenyl]-3-yl-5-chloro-2(1H)-pyrimidinone
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
5 MG
¥15,700
25 MG
¥62,500
¥15,700
在庫あり詳細
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
5 MG
¥15,700
25 MG
¥62,500
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C16H12ClN3O
CAS番号:
分子量:
297.74
UNSPSCコード:
12352200
NACRES:
NA.77
¥15,700
在庫あり詳細
バルクの問い合わせ
品質水準
アッセイ
≥98% (HPLC)
フォーム
powder
white to beige
溶解性
DMSO: 2 mg/mL, clear
保管温度
2-8°C
SMILES記法
NC1=NC(N(C2=CC=CC(C3=CC=CC=C3)=C2)C=C1Cl)=O
InChI
1S/C16H12ClN3O/c17-14-10-20(16(21)19-15(14)18)13-8-4-7-12(9-13)11-5-2-1-3-6-11/h1-10H,(H2,18,19,21)
InChI Key
QMGYGOOYCNTEQO-UHFFFAOYSA-N
生物化学的/生理学的作用
Bobcat339 is a cell penetrant, potent and selective inhibitor of TET1 and TET2 [Ten-eleven translocation methylcytosine dioxygenase (TET) 1 and 2] that reduces content of 5-hydroxymethyl-cytosine (5hmC) in cultured neurons. Bobcat339 does not inhibit DNMT3a.
cell penetrant, potent and selective inhibitor of TET1 and TET2
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
SML2611-VAR:
SML2611-5MG:
SML2611-BULK:
SML2611-25MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Gabriella N L Chua et al.
ACS medicinal chemistry letters, 10(2), 180-185 (2019-02-21)
DNA methylation is known as the prima donna epigenetic mark for its critical role in regulating local gene transcription. Changes in the landscape of DNA methylation across the genome occur during cellular transition, such as differentiation and altered neuronal plasticity