Merck
SML2593
Sigma-Aldrich
MS0021570
≥98% (HPLC)
別名:
5-(Benzylsulfanyl)-N-methyl-1,3,4-thiadiazol-2-amine, 5-(Benzylthio)-N-methyl-1,3,4-thiadiazol-2-amine, MS 21570, MS0021570_1, N-Methyl-5-[(phenylmethyl)thio]-1,3,4-thiazadiazol-2-amine
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
5 MG
¥10,970
25 MG
¥43,690
¥10,970
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
5 MG
¥10,970
25 MG
¥43,690
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C10H11N3S2
CAS番号:
分子量:
237.34
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352200
NACRES:
NA.77
¥10,970
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
アッセイ
≥98% (HPLC)
フォーム
powder
white to beige
溶解性
DMSO: 2 mg/mL, clear
保管温度
2-8°C
SMILES記法
[s]1c(nnc1NC)SCc2ccccc2
InChI
1S/C10H11N3S2/c1-11-9-12-13-10(15-9)14-7-8-5-3-2-4-6-8/h2-6H,7H2,1H3,(H,11,12)
InChI Key
KFLNRVSOQJTXDG-UHFFFAOYSA-N
生物化学的/生理学的作用
GPR171 antagonist
MS0021570 is a potent antagonist of GPR171, a G protein-coupled receptor of BigLEN (b-LEN), which is a neuropeptide derived from proSAAS and involved in regulation of feeding. MS0021570 had a IC50 value of 220 nM. It was shown to block inceases in food intake and to reduce anxiety-like behavior and fear conditioning in mice.
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
SML2593-VAR:
SML2593-25MG:
SML2593-5MG:
SML2593-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)