Merck
SML2472
Sigma-Aldrich
UPGL00004
≥98% (HPLC)
別名:
2-Phenyl-N-(5-(4-((5-(2-phenylacetamido)-1,3,4-thiadiazol-2-yl)amino)piperidin-1-yl)-1,3,4-thiadiazol-2-yl)acetamide, N-[5-[4-[[5-[(2-Phenylacetyl)amino]-1,3,4-thiadiazol-2-yl]amino]-1-piperidinyl]-1,3,4-thiadiazol-2-yl]benzeneacetamide
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C25H26N8O2S2
CAS番号:
分子量:
534.66
UNSPSCコード:
12352200
NACRES:
NA.77
アッセイ
≥98% (HPLC)
形状
powder
white to pink
溶解性
DMSO: 2 mg/mL, clear
保管温度
2-8°C
SMILES記法
O=C(CC1=CC=CC=C1)NC(S2)=NN=C2N(CC3)CCC3NC4=NN=C(NC(CC5=CC=CC=C5)=O)S4
生物化学的/生理学的作用
UPGL00004, a BPTES analog, is an orally available, potent and selective inhibitor of glutaminase C (GAC) that potently inhibits the growth of triplenegative breast cancer cells. UPGL00004 directly binds to the allosteric site at GAC.
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
SML2472-5MG:
SML2472-VAR:
SML2472-BULK:
SML2472-25MG:
試験成績書(COA)