Merck
SML2576
Sigma-Aldrich
Neramexane hydrochloride
≥95% (HPLC)
別名:
1,3,3,5,5-Pentamethylcyclohexanamine hydrochloride, 1-Amino-1,3,3,5,5-pentamethylcyclohexane hydrochloride
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
10 MG
¥10,970
50 MG
¥43,690
¥10,970
出荷予定日2025年4月28日
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
10 MG
¥10,970
50 MG
¥43,690
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C11H23N · xHCl
CAS番号:
分子量:
169.31 (free base basis)
UNSPSCコード:
12352200
NACRES:
NA.77
¥10,970
出荷予定日2025年4月28日
バルクの問い合わせ
アッセイ
≥95% (HPLC)
フォーム
powder
保管条件
desiccated
white to beige
溶解性
H2O: 2 mg/mL, clear (warmed)
保管温度
−20°C
SMILES記法
NC1(CC(CC(C1)(C)C)(C)C)C
InChI
1S/C11H23N/c1-9(2)6-10(3,4)8-11(5,12)7-9/h6-8,12H2,1-5H3
InChI Key
OGZQTTHDGQBLBT-UHFFFAOYSA-N
生物化学的/生理学的作用
NMDA receptor antagonist
Neramexane is a potent NMDA antagonist that exhibits neuroprotective effects.
保管分類コード
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
SML2576-10MG:
SML2576-50MG:
SML2576-VAR:
SML2576-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)