Merck
SML2406
Sigma-Aldrich
JI130
≥95% (HPLC)
別名:
(E)-N-(2-(Allyloxy)phenethyl)-3-(7-methoxy-1H-indol-3-yl)acrylamide
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
5 MG
¥13,430
25 MG
¥43,100
¥13,430
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
5 MG
¥13,430
25 MG
¥43,100
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C23H24N2O3
CAS番号:
分子量:
376.45
UNSPSCコード:
12352200
NACRES:
NA.77
¥13,430
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
アッセイ
≥95% (HPLC)
フォーム
powder
white to beige
溶解性
DMSO: 2 mg/mL, clear
保管温度
2-8°C
SMILES記法
O=C(/C=C/C1=CNC2=C1C=CC=C2OC)NCCC3=CC=CC=C3OCC=C
InChI
1S/C23H24N2O3/c1-3-15-28-20-9-5-4-7-17(20)13-14-24-22(26)12-11-18-16-25-23-19(18)8-6-10-21(23)27-2/h3-12,16,25H,1,13-15H2,2H3,(H,24,26)/b12-11+
InChI Key
BNTYDBBGNPFECO-VAWYXSNFSA-N
生物化学的/生理学的作用
JI130 is a cell penetrant, potent and selective inhibitor of the helix-loop-helix transcription factor Hes1 that blocks Hes1-mediated transcriptional repression. JI130 potently inhibits pancreatic cancer cell lines proliferation, and shrink tumor in a mice pancreatic tumor xenograft model.
cell penetrant, potent and selective inhibitor of the helix-loop-helix transcription factor Hes1 that blocks Hes1-mediated transcriptional repression
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
SML2406-5MG:
SML2406-BULK:
SML2406-VAR:
SML2406-25MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Amelie Perron et al.
The Journal of biological chemistry, 293(21), 8285-8294 (2018-03-11)
The transcription factor Hes family basic helix-loop-helix transcription factor 1 (Hes1) is a downstream effector of Notch signaling and plays a crucial role in orchestrating developmental processes during the embryonic stage. However, its aberrant signaling in adulthood is linked to