Merck
PHR9116
Supelco
21-Acetoxy-17-α-hydroxypregna-1,4-diene-3,11,20-trione
certified reference material, TraceCERT®, Manufactured by: Sigma-Aldrich Production GmbH, Switzerland
別名:
Prednisone impurity E (PhEur), 17-Hydroxy-3,11,20-trioxopregna-1,4-dien-21-yl acetate, Prednisone acetate
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C23H28O6
CAS番号:
分子量:
400.46
MDL番号:
UNSPSCコード:
41116107
NACRES:
NA.24
現在、価格および在庫状況を閲覧できません。
グレード
certified reference material
TraceCERT®
品質水準
製品種目
TraceCERT®
シェルフライフ
limited shelf life, expiry date on the label
メーカー/製品名
Manufactured by: Sigma-Aldrich Production GmbH, Switzerland
アプリケーション
pharmaceutical small molecule
保管温度
−20°C
SMILES記法
O[C@]1([C@@]2([C@H]([C@H]3[C@@H]([C@@]4(C(=CC(=O)C=C4)CC3)C)C(=O)C2)CC1)C)C(=O)COC(=O)C
O=C1C=C[C@@]2(C)C(CC[C@]([C@@](CC[C@]3(O)C(COC(C)=O)=O)([H])[C@]3(C)C4)([H])[C@]2([H])C4=O)=C1
InChI Key
MOVRKLZUVNCBIP-RFZYENFJSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
This certified reference material (CRM) is produced and certified in accordance with ISO/IEC 17025 and ISO 17034. This CRM is traceable to primary material from an NMI, e.g. NIST or NMIJ.
Certified content by quantitative NMR incl. uncertainty and expiry date are given on the certificate.
Download your certificate at: http://www.sigma-aldrich.com
アプリケーション
These Reference Materials are suitable for use in several analytical applications including, but not limited to, method development for qualitative and quantitative analyses, daily calibration, and routine quality control testing.
法的情報
TraceCERT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
ピクトグラム
Health hazard
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Repr. 2 - STOT RE 2
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
PHR9116-BULK:
PHR9116-50MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)