Merck
SML1921
Sigma-Aldrich
NVP-ADW742
≥98% (HPLC)
別名:
5-[3-(Phenylmethoxy)phenyl]-7-[trans-3-(1-pyrrolidinylmethyl)cyclobutyl]-7H-pyrrolo[2,3-d]pyrimidin-4-amine, NVP-ADW 742
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
5 MG
¥14,280
25 MG
¥57,550
¥14,280
Check Cart for Availability
品質そのまま、お求めになりやすい価格になりました。メルクは皆さんの科学発展を支えるパートナーとして製品を提供します。
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
5 MG
¥14,280
25 MG
¥57,550
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C28H31N5O
CAS番号:
分子量:
453.58
UNSPSCコード:
12352200
NACRES:
NA.77
¥14,280
Check Cart for Availability
品質そのまま、お求めになりやすい価格になりました。メルクは皆さんの科学発展を支えるパートナーとして製品を提供します。
バルクの問い合わせ
品質水準
アッセイ
≥98% (HPLC)
フォーム
powder
white to beige
溶解性
DMSO: 2 mg/mL, clear
保管温度
2-8°C
SMILES記法
N6(CCCC6)C[C@@H]1C[C@H](C1)[n]2c3ncnc(c3c(c2)c4cc(ccc4)OCc5ccccc5)N
InChI
1S/C28H31N5O/c29-27-26-25(22-9-6-10-24(15-22)34-18-20-7-2-1-3-8-20)17-33(28(26)31-19-30-27)23-13-21(14-23)16-32-11-4-5-12-32/h1-3,6-10,15,17,19,21,23H,4-5,11-14,16,18H2,(H2,29,30,31)/t21-,23-
InChI Key
LSFLAQVDISHMNB-AFARHQOCSA-N
アプリケーション
NVP-ADW742 has been used as an insulin-like growth factor 1 receptor (IGF1R) inhibitor to test the effects of filamin A (FLNA) silencing in a cell proliferation assay.[1]
生物化学的/生理学的作用
Insulin-like growth factor-I (IGF-I) receptor kinase inhibitor
NVP-ADW742 is a potent and selective ATP-competitive inhibitor of Insulin-like growth factor-I receptor (IGF-IR) kinase. NVP-ADW742 sensitizes cancer cell lines to multiple anticancer agents including etoposide, carboplatin, imatinib, vincristine, and doxorubicin.
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
R Catalano et al.
Cancer letters, 497, 77-88 (2020-10-20)
Adrenocortical carcinomas (ACCs) overexpress insulin-like growth factor 2 (IGF2), that drives a proliferative autocrine loop by binding to IGF1R and IR, but IGF1R/IR-targeted therapies failed in ACC patients. The cytoskeleton actin-binding protein filamin A (FLNA) impairs IR signalling in melanoma