Merck
SML1873
Sigma-Aldrich
(2R,6R)-ヒドロキシノルケタミン 塩酸塩
≥98% (HPLC)
別名:
(2R,6R)-HNK塩酸塩;(2R,6R)-2-アミノ-2-(2-クロロフェニル)-6-ヒドロキシ-シクロヘキサノン 塩酸塩
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
5 MG
¥22,500
25 MG
¥107,000
¥22,500
出荷可能日2025年4月14日詳細
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
5 MG
¥22,500
25 MG
¥107,000
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C12H14ClNO2 · HCl
CAS番号:
分子量:
276.16
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352116
NACRES:
NA.77
¥22,500
出荷可能日2025年4月14日詳細
バルクの問い合わせ
品質水準
アッセイ
≥98% (HPLC)
フォーム
powder
光学活性
[α]/D -95 to -115°, c = 1 in H2O
薬剤管理
regulated under CDSA - not available from Sigma-Aldrich Canada
保管条件
desiccated
white to beige
溶解性
H2O: 25 mg/mL, clear
保管温度
2-8°C
SMILES記法
O=C1[C@@](C2=CC=CC=C2Cl)(N)CCC[C@H]1O.Cl
InChI
1S/C12H14ClNO2.ClH/c13-9-5-2-1-4-8(9)12(14)7-3-6-10(15)11(12)16;/h1-2,4-5,10,15H,3,6-7,14H2;1H/t10-,12-;/m1./s1
InChI Key
ZQJVHBJDLMIKJK-MHDYBILJSA-N
生物化学的/生理学的作用
(2R,6R)-ヒドロキシノルケタミンはケタミン関連副作用が無い即効性抗うつ活性を有するケタミン代謝物です。
(2R,6R)-ヒドロキシノルケタミンはケタミン関連副作用が無い即効性抗うつ活性を有するケタミン代謝物です。NMDAR拮抗剤(R,S)-ケタミンは、抗うつ効果を持つ(2S,6S;2R,6R)-ヒドロキシノルケタミン(HNK)に代謝される必要があります。(2R,6R)-HNKエナンチオマーは、マウス試験で抗うつ効果に対して最も影響するエナンチオマーであるように思われ、(2S,6S)-HNKと違って(2R,6R)-HNKは移動あるいは対等関係に有意な変化を生じませんでした。マウスは、ケタミンを容易に自己投与できた時と同じ条件で、薬理学的に適切な量の(2R,6R)-HNKを自己投与しなかったため、(2R,6R)-HNKはケタミンと同じ依存症の可能性は無いと思われます。(2R,6R)-HNK抗うつ薬は NMDAグルタミン酸塩受容体の阻害よりむしろAMPAグルタミン酸塩受容体の活性化に関与するように思われます。
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
SML1873-5MG:
SML1873-25MG:
SML1873-BULK:
SML1873-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Panos Zanos et al.
Nature, 533(7604), 481-486 (2016-05-05)
Major depressive disorder affects around 16 per cent of the world population at some point in their lives. Despite the availability of numerous monoaminergic-based antidepressants, most patients require several weeks, if not months, to respond to these treatments, and many