SML1824
GSK983
≥98% (HPLC)
別名:
GSK260983, N-[(1R)-6-Chloro-2,3,4,9-tetrahydro-1H-carbazol-1-yl]-2-pyridinecarboxamide
サイズを選択してください
¥30,690
サイズを選択してください
About This Item
¥30,690
おすすめの製品
品質水準
アッセイ
≥98% (HPLC)
フォーム
powder
光学活性
[α]/D +175 to +195°, c = 1 in methylene chloride
保管条件
protect from light
色
white to beige
溶解性
DMSO: 10 mg/mL, clear
保管温度
2-8°C
SMILES記法
ClC1=CC=C(NC2=C3CCC[C@H]2NC(C4=NC=CC=C4)=O)C3=C1
InChI
1S/C18H16ClN3O/c19-11-7-8-14-13(10-11)12-4-3-6-15(17(12)21-14)22-18(23)16-5-1-2-9-20-16/h1-2,5,7-10,15,21H,3-4,6H2,(H,22,23)
InChI Key
WJQBOBGVBBZLJU-UHFFFAOYSA-N
生物化学的/生理学的作用
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
SML1824-VAR:
SML1824-25MG:
SML1824-BULK:
SML1824-5MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)