Merck
PZ0254
Sigma-Aldrich
PF-06273340
≥98% (HPLC)
別名:
N-(5-{[2-アミノ-7-(2-ヒドロキシ-1,1-ジメチルエチル)-7H-ピロロ[2,3-d]ピリミジン-5- イル]カルボニル}ピリジン-3-イル)-2-(5-クロロピリジン-2-イル)アセトアミド, N-[5-[[2-アミノ-7-(2-ヒドロキシ-1,1-ジメチルエチル)-7H-ピロロ[2,3-d]ピリミジン-5-イル]カルボニル]-3-ピリジニル]-5-クロロ-2-ピリジンアセトアミド, PF 06273340, PF06273340
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C23H22ClN7O3
CAS番号:
分子量:
479.92
UNSPSCコード:
51111800
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.77
品質水準
アッセイ
≥98% (HPLC)
形状
powder
, white to yellow to brown
溶解性
DMSO: 20 mg/mL, clear
保管温度
room temp
SMILES記法
CC(CO)(C)N1C2=NC(N)=NC=C2C(C(C3=CN=CC(NC(CC4=CC=C(Cl)C=N4)=O)=C3)=O)=C1
InChI
1S/C23H22ClN7O3/c1-23(2,12-32)31-11-18(17-10-28-22(25)30-21(17)31)20(34)13-5-16(9-26-7-13)29-19(33)6-15-4-3-14(24)8-27-15/h3-5,7-11,32H,6,12H2,1-2H3,(H,29,33)(H2,25,28,30)
InChI Key
BPIWZDNVMQQBQX-UHFFFAOYSA-N
生物化学的/生理学的作用
PF-06273340は、脳浸透性を有する経口投与可能で強力なトロポミオシン関連キナーゼ(Trk)阻害剤です。PF-06273340は、急性痛および慢性痛の治療薬として開発中です。
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
PZ0254-25MG:
PZ0254-BULK:
PZ0254-5MG:
PZ0254-VAR:
試験成績書(COA)