スキップする
SML2018
GSK4027
≥98% (HPLC)
別名:
4-Bromo-2-methyl-5-(((3R,5R)-1-methyl-5-phenylpiperidin-3-yl)-amino)pyridazin-3(2H)-one, 4-Bromo-2-methyl-5-[[(3R,5R)-1-methyl-5-phenyl-3-piperidinyl]amino]-3(2H)-pyridazinone
ログインで組織・契約価格をご覧ください。
サイズを選択してください
表示を変更する
サイズ/SKU在庫状況単価
5 mg
カートの在庫状況を確認する
¥25,300
25 mg
カートの在庫状況を確認する
¥102,000
この商品について
実験式(ヒル表記法):
C17H21BrN4O
CAS番号:
分子量:
377.28
UNSPSC Code:
12352200
NACRES:
NA.77
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
¥25,300
カートの在庫状況を確認する
​
特注のご依頼
テクニカルサービス
お困りのことがあれば、経験豊富なテクニカルサービスチームがお客様をサポートします。
お手伝いします
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
color
white to beige
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
storage temp.
−20°C
SMILES string
CN(C[C@H](C1)C2=CC=CC=C2)C[C@@H]1NC(C=NN(C3=O)C)=C3Br
InChI
1S/C17H21BrN4O/c1-21-10-13(12-6-4-3-5-7-12)8-14(11-21)20-15-9-19-22(2)17(23)16(15)18/h3-7,9,13-14,20H,8,10-11H2,1-2H3/t13-,14+/m0/s1
InChI key
VZAFGXCWAWRULT-UONOGXRCSA-N
Biochem/physiol Actions
GSK4027 is a cell penetrant, potent and selective inhibitor of PCAF/GCN5 bromodomain [p300/CBP-associated factor (PCAF)/general control nonderepressible 5 (GCN5) bromodomain].
cell penetrant, potent and selective inhibitor of PCAF/GCN5 bromodomain
It acts as a chemical probe for PCAF/GCN5.
類似品目との比較
比較内容をすべて表示
相違点を表示
1 of 1
当該品目
SML2111SML1333SML1086
GSK4027 ≥98% (HPLC)
Sigma-Aldrich
SML2018
GSK4027
GSK8814 ≥98% (HPLC)
Sigma-Aldrich
SML2111
GSK8814
Pimobendan ≥98% (HPLC)
Sigma-Aldrich
SML1333
Pimobendan
BX-912 ≥95% (HPLC)
Sigma-Aldrich
SML1086
BX-912
description
≥98% (HPLC)
description
≥98% (HPLC)
description
≥98% (HPLC)
description
≥95% (HPLC)
form
powder
form
powder
form
powder
form
powder
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥95% (HPLC)
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
−20°C
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
solubility
DMSO: 5 mg/mL, clear (warmed)
solubility
DMSO: 10 mg/mL, clear
color
white to beige
color
colorless to very dark brown
color
white to beige
color
white to beige
保管分類
11 - Combustible Solids
一体何が起きているの?
WGK 3
引火点 (F)
Not applicable
引火点(°C)
Not applicable
適用法令
SML2018-25MG: + SML2018-VAR: + SML2018-5MG: + SML2018-BULK:
jan
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)