Merck
SML1744
Sigma-Aldrich
A-971432
≥95% (HPLC)
別名:
1-(4-(3,4-Dichlorobenzyloxy)benzyl)azetidine-3-carboxylic acid
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
5 MG
¥18,300
25 MG
¥74,100
¥18,300
Check Cart for Availability
品質そのまま、お求めになりやすい価格になりました。メルクは皆さんの科学発展を支えるパートナーとして製品を提供します。
サイズを選択してください
表示を変更する
5 MG
¥18,300
25 MG
¥74,100
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C18H17Cl2NO3
CAS番号:
分子量:
366.24
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352200
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.77
¥18,300
Check Cart for Availability
品質そのまま、お求めになりやすい価格になりました。メルクは皆さんの科学発展を支えるパートナーとして製品を提供します。
品質水準
アッセイ
≥95% (HPLC)
フォーム
powder
white to beige
溶解性
DMSO: 3 mg/mL, clear (warmed)
保管温度
2-8°C
SMILES記法
ClC1=CC(COC2=CC=C(CN3CC(C(O)=O)C3)C=C2)=CC=C1Cl
InChI
1S/C18H17Cl2NO3/c19-16-6-3-13(7-17(16)20)11-24-15-4-1-12(2-5-15)8-21-9-14(10-21)18(22)23/h1-7,14H,8-11H2,(H,22,23)
InChI Key
WAAWETUDFSIYSD-UHFFFAOYSA-N
生物化学的/生理学的作用
A-971432 is an orally bioavailable, non-clastogenic, azetidinecarboxylate compound that acts as a highly potent and selective sphingosine-1-phosphate receptor 5 agonist (IC50 = 6 nM/S1P5, 362 nM/S1P1 and >10 μM/S1P3 in a radio-ligand binding assay) without affect the activity of 129 protein kinases (IC50 >10 μM). A-971432 is shown to enhance blood-brain barrier integrity and reverse lipid accumulation and age-related cognitive decline in mice in vivo with good pharmacokinetics (t1/2  = 5.7 h; Cmax = 2,500 ng/ml; AUC = 35,000 ng.h/ml at 10 mg/kg, p.o. in CD1 mice). Likewise, oral gavage showed good plasma exposure and no sign of lymphopenia in rats (10, 30, and 100 mg/kg.
A-971432 is an orally bioavailable, non-clastogenic, azetidinecarboxylate compound that acts as a highly potent and selective sphingosine-1-phosphate receptor 5 agonist.
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
SML1744-BULK:
SML1744-VAR:
SML1744-5MG:
SML1744-25MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)