SML1739
CX08005
≥98% (HPLC)
別名:
2-(((2-(Tetradecyloxy)phenyl)amino)carbonyl)benzoic acid
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
5 MG
¥15,560
¥15,560
Check Cart for Availability
品質そのまま、お求めになりやすい価格になりました。メルクは皆さんの科学発展を支えるパートナーとして製品を提供します。
すべての画像(1)
サイズを選択してください
表示を変更する
5 MG
¥15,560
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C28H39NO4
CAS番号:
分子量:
453.61
UNSPSCコード:
12352200
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.77
¥15,560
Check Cart for Availability
品質そのまま、お求めになりやすい価格になりました。メルクは皆さんの科学発展を支えるパートナーとして製品を提供します。
おすすめの製品
品質水準
アッセイ
≥98% (HPLC)
フォーム
powder
色
white to beige
溶解性
DMSO: 20 mg/mL, clear
保管温度
2-8°C
SMILES記法
O=C(O)C1=C(C(NC2=C(OCCCCCCCCCCCCCC)C=CC=C2)=O)C=CC=C1
InChI Key
WOEDXTWDPRNPMZ-UHFFFAOYSA-N
生物化学的/生理学的作用
CX08005 is a cell-permeable benzoic acid based compound, potent and substrate-competitive PTP1B/TCPTP dual inhibitor with anti-diabetic efficacy both in vitro and in vivo. CX08005 targets protein tyrosine phosphatase 1B (PTP1B) catalytic P-loop and acts as a substrate-competitive inhibitor against PTP1B and TCPTP (IC50 = 781 and 475 nM, respectively) with much reduced potency toward LAR, SHP1, and VHR (by 52%, 89%, and 60%, respectively, at 10 μM). CX08005 enhances insulin-dependent cellular signaling (Eff. conc. 10 nM; HepG2 cells) and glucose uptake (Eff. conc. 100-500 nM; 3T3-L1 adipocityes and C2C12 myoblasts) in vitro, as well as improves glucose tolerance and insulin sensitivity in diet-induced obesity (DIO) mice and KKAy type 2 diabetes mice (50-200 mg/kg/day i.p.) in vivo with good pharmacokinetics in SD rats (Cmax = 7425.9 ng/mL, Tmax = 6.67 h, t1/2 = 2.5 h).
CX08005 is a cell-permeable, potent and substrate-competitive PTP1B/TCPTP dual inhibitor with anti-diabetic efficacy both in vitro and in vivo.
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
最新バージョンのいずれかを選択してください:
アクティブなフィルタ