Merck
PHL80786
Jaceosidin
phyproof® Reference Substance
別名:
4′,5,7-Trihydroxy 3′,6-dimethoxyflavone, 4′-Demethyleupatilin, 6-Hydroxyluteolin 3′,6-dimethyl ether, 6-Methoxyluteolin 3′-methyl ether
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
10 MG
¥124,000
¥124,000
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
10 MG
¥124,000
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C17H14O7
CAS番号:
分子量:
330.29
MDL番号:
UNSPSCコード:
41116107
NACRES:
NA.24
¥124,000
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
グレード
primary reference standard
製品種目
phyproof® Reference Substance
アッセイ
≥95.0% (HPLC)
メーカー/製品名
PhytoLab
アプリケーション
food and beverages
フォーマット
neat
SMILES記法
O1c2c(c(c(c(c2)O)OC)O)C(=O)C=C1c3cc(c(cc3)O)OC
InChI
1S/C17H14O7/c1-22-13-5-8(3-4-9(13)18)12-6-10(19)15-14(24-12)7-11(20)17(23-2)16(15)21/h3-7,18,20-21H,1-2H3
InChI Key
GLAAQZFBFGEBPS-UHFFFAOYSA-N
関連するカテゴリー
詳細
This substance is a primary reference substance with assigned absolute purity (considering chromatographic purity, water, residual solvents, inorganic impurities). The exact value can be found on the certificate. Produced by PhytoLab GmbH & Co. KG
法的情報
phyproof is a registered trademark of PhytoLab GmbH & Co. KG
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
PHL80786-10MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Myoung-Sook Shin et al.
Plants (Basel, Switzerland), 10(2) (2021-02-13)
Artemisia argyi is widely used as traditional medicine in East Asia. However, its effects against inflammation and gastric ulcers have not been reported yet. We analyzed anti-inflammatory activity and its molecular mechanisms of A. argyi using RAW264.7 cells line, then