Merck
SML1679
Sigma-Aldrich
DEL-22379
≥98% (HPLC)
別名:
N-(3-((5-Methoxy-1H-indol-3-yl)methylene)-2-oxoindolin-5-yl)-3-(piperidin-1-yl)propanamide, N-[2,3-Dihydro-3-[(5-methoxy-1H-indol-3-yl)methylene]-2-oxo-1H-indol-5-yl]-1-piperidinepropanamide
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
5 MG
¥17,120
25 MG
¥47,260
¥17,120
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
5 MG
¥17,120
25 MG
¥47,260
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C26H28N4O3
CAS番号:
分子量:
444.53
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352200
NACRES:
NA.77
¥17,120
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
品質水準
アッセイ
≥98% (HPLC)
フォーム
powder
white to beige
溶解性
DMSO: 10 mg/mL, clear
保管温度
−20°C
SMILES記法
O=C1NC2=CC=C(NC(CCN3CCCCC3)=O)C=C2C1=CC4=CNC5=C4C=C(OC)C=C5
InChI Key
INQUULPXCZAKMS-UHFFFAOYSA-N
生物化学的/生理学的作用
DEL-22379 is a cell-permeable 3-arylidene-2-oxindole derivative that inhibits the dimerization of ERK (IC50 = 500 nM) via directly binding to its dimerization interface. DEL-22379 promotes the transactivation of ELK, and prevents the EGF-induced phosphorylation of the cytoplasmic kinase RSK1 in HEK293 cells (IC50 = 500 nM). DEL-22379 induces apoptosis in various cancer cells harboring RAS-ERK pathway oncogenes (IC50 = 150 – 400 nM). DEL-22379 blocks tumor progression and metastasis in multiple xenograft models such as A375 (BRAF mutant), HCT116 (KRAS mutant) and colorectal cancer patient-derived xenografts (15 mg/kg, i.p. b.i.d.).
DEL-22379 is a cell-permeable 3-arylidene-2-oxindole derivative that inhibits the dimerization of ERK via directly binding to its dimerization interface.
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
SML1679-5MG:
SML1679-25MG:
SML1679-VAR:
SML1679-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)