SML1532
Cinaciguat hydrochloride
≥98% (HPLC)
別名:
4-[((4-Carboxybutyl){2-[(4-phenethylbenzyl)oxy]phenethyl}amino)methyl[benzoic]acid hydrochloride, 4-[[(4-Carboxybutyl)[2-[2-[[4-(2-phenylethyl)phenyl]methoxy]phenyl]ethyl]amino]methyl]-benzoic acid hydrochloride, BAY 58-2667 hydrochloride, BAY582667 hydrochloride, UNII-59K0Y58UAD hydrochloride
サイズを選択してください
アッセイ
≥98% (HPLC)
フォーム
powder
保管条件
desiccated
色
white to beige
溶解性
DMSO: 10 mg/mL, clear
保管温度
−20°C
SMILES記法
OC(C(C=C1)=CC=C1CN(CCCCC(O)=O)CCC2=CC=CC=C2OCC3=CC=C(CCC4=CC=CC=C4)C=C3)=O.[H]Cl
InChI
1S/C36H39NO5.ClH/c38-35(39)12-6-7-24-37(26-30-19-21-33(22-20-30)36(40)41)25-23-32-10-4-5-11-34(32)42-27-31-17-15-29(16-18-31)14-13-28-8-2-1-3-9-28;/h1-5,8-11,15-22H,6-7,12-14,23-27H2,(H,38,39)(H,40,41);1H
InChI Key
LLHMBJOVHATVSP-UHFFFAOYSA-N
生物化学的/生理学的作用
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)