SML1476
Thiocolchicoside
≥98% (HPLC)
別名:
(S)-N-[3-(β-D-glucopyranosyloxy)-1,2-dimethoxy-10(methylthio)-9-oxo-5,6,7,9-tetrahydrobenzo [a] heptalen-7-yl] acetamide, 2-Demethoxy-2-glucosidoxythiocolchicine
サイズを選択してください
アッセイ
≥98% (HPLC)
フォーム
powder
光学活性
[α]/D -510 to -610°, c = 0.5 in H2O
色
light yellow to dark yellow
溶解性
H2O: 10 mg/mL, clear
保管温度
−20°C
SMILES記法
O[C@H]1[C@H](O)[C@@H](CO)O[C@@H](OC2=CC(CC[C@H](NC(C)=O)C(C3=CC=C4SC)=CC4=O)=C3C(OC)=C2OC)[C@@H]1O
InChI
1S/C27H33NO10S/c1-12(30)28-16-7-5-13-9-18(37-27-24(34)23(33)22(32)19(11-29)38-27)25(35-2)26(36-3)21(13)14-6-8-20(39-4)17(31)10-15(14)16/h6,8-10,16,19,22-24,27,29,32-34H,5,7,11H2,1-4H3,(H,28,30)/t16-,19+,22+,23-,24+,27+/m0/s1
InChI Key
LEQAKWQJCITZNK-AXHKHJLKSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
生物化学的/生理学的作用
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Oral - Muta. 2 - Repr. 2 - STOT RE 1
ターゲットの組織
Gastro-intestinal system
保管分類コード
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Jan Code
SML1476-5MG:
SML1476-BULK:
SML1476-25MG:
SML1476-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)