Merck
SML1444
Sigma-Aldrich
(±)-Mepivacaine hydrochloride
≥98% (HPLC)
別名:
N-(2,6-ジメチルフェニル)-1-メチル-2-ピペリジンカルボキサミド 塩酸塩
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
50 MG
¥31,200
¥31,200
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
50 MG
¥31,200
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C15H22N2O · HCl
CAS番号:
分子量:
282.81
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352200
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.77
¥31,200
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
品質水準
アッセイ
≥98% (HPLC)
フォーム
powder
保管条件
desiccated
white to beige
溶解性
H2O: 20 mg/mL, clear
保管温度
room temp
SMILES記法
[Cl-].N1(C(CCCC1)C(=O)Nc2c(cccc2C)C)C.[H+]
InChI
1S/C15H22N2O.ClH/c1-11-7-6-8-12(2)14(11)16-15(18)13-9-4-5-10-17(13)3;/h6-8,13H,4-5,9-10H2,1-3H3,(H,16,18);1H
InChI Key
RETIMRUQNCDCQB-UHFFFAOYSA-N
生物化学的/生理学的作用
(±)-Mepivacaine hydrochloride is a local anesthetic that reversibly blocks transient Na+ inward current, as well as the steady-state K+ outward current.
(±)-Mepivacaine hydrochloride is a local anesthetic that reversibly blocks transient Na+ inward current, as well as the steady-state K+ outward current. (±)-Mepivacaine blocks tandem pore (TASK) and Kv1.5 potassium channels in model systems.
ピクトグラム
Skull and crossbones
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Oral - STOT SE 3
ターゲットの組織
Central nervous system
保管分類コード
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Jan Code
SML1444-BULK:
SML1444-50MG:
SML1444-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)